Soluciones de centrifugación para clínica
¿Qué es lo más importante?
Centrífugas fiables y eficientes
Las centrífugas clínicas Thermo Scientific se han diseñado para ofrecer un rendimiento y precisión excepcionales, lo que garantiza la mayor eficacia del flujo de trabajo en un gran número de aplicaciones clínicas comunes. Nuestras centrífugas de sobremesa ofrecen un tamaño reducido con capacidades desde 120 mL hasta 4 L y una gama completa de rotores para tubos de muestras de 1,5 mL a 50 mL, microplacas y jeringas estándar de 10 mL. Gracias a su tecnología innovadora y un diseño flexible, contribuyen a simplificar el proceso de preparación de muestras clínicas.
Centrífuga Medifuge
La centrífuga de sobremesa de reducido tamaño Thermo Scientific Medifuge ha sido diseñada para las aplicaciones clínicas y biológicas rutinarias y ofrece un tamaño compacto que incorpora el exclusivo rotor Thermo Scientific DualSpin con diseño híbrido. Dicho diseño permite cambiar fácilmente entre cestillos de ángulo fijo y cestillos basculantes con el mismo rotor.
Folleto de Medifuge
Con el tamaño perfecto y un rendimiento destacado
Nota de aplicación de Medifuge
Pruebas de coagulación mediante la preparación de plasma pobre en plaquetas (PPP)
Hoja de datos sobre características ecológicas de Medifuge
Genera hasta un 62 % menos de residuos al final de su vida útil.
Otras centrífugas de sobremesa para aplicaciones clínicas
Microcentrífugas
Centrífugas de sobremesa de tamaño reducido
Centrífugas compactas de uso general
Centrífugas de alta capacidad de uso general
Descripción
Un tamaño elegante y extraordinariamente pequeño que proporciona una potencia de procesamiento excepcional y un diseño duradero que asegura fiabilidad durante muchos años.
  • Capacidad de procesamiento de hasta 24 microtubos, tubos de sangre pediátricos o tubos para PCR por ciclo.
  • Con tapas de biocontención ClickSeal para proporcionar una mayor seguridad.
Centrífugas compactas para el procesamiento eficaz y eficiente de muestras clínicas, como pruebas de plasma pobre en plaquetas.
  • Capacidad de procesamiento de hasta 24 tubos de sangre de 5/7 mL.
  • Con tapas de biocontención ClickSeal para proporcionar una mayor seguridad.
  • Puede realizar pruebas de plasma pobre en plaquetas en 1 minuto gracias al rotor Thermo Scientific HIGHConic.
Estas centrífugas compactas de sobremesa de 1,6 L son una excelente solución para laboratorios clínicos que necesitan un rendimiento medio con un tamaño reducido. Con bloqueo automático para extraer los rotores de forma rápida y sencilla, maximizar su versatilidad y facilitar una limpieza práctica.
  • Capacidad de procesamiento de hasta 84 tubos de sangre de 5/7 mL.
  • Con tapas de biocontención ClickSeal para proporcionar una mayor seguridad.
  • 15 modelos de rotor disponibles para las aplicaciones clínicas más comunes.
Esta centrífuga de gran capacidad proporciona la capacidad de 4 L en el reducido tamaño de un modelo de 3 L y está disponible como modelo de sobremesa o de suelo. Con bloqueo automático para extraer los rotores de forma rápida y sencilla, maximizar su versatilidad y facilitar una limpieza práctica.
  • Capacidad de procesamiento de hasta 196 tubos de sangre de 5/7 mL.
  • Con tapas de biocontención ClickSeal para proporcionar una mayor seguridad.
  • 13 modelos de rotor disponibles para las aplicaciones clínicas más comunes.
Modelos
Modelo de suelo:
Modelos de suelo:
Descripción general de la aplicación
  Química clínica
Hematología
Patología Microbiología clínica
Biología molecular
Hematología Inmunología clínica
Pediatría
Centrífugas Thermo Scientific
Eritrocitos/
Estudios de coagulación
Análisis de orina
y
plasma pobre en plaquetas
TB
Esputo
Clamidia
Trachomatis
ADN/
aislamiento de ARN
Hematócrito Leucocitos ELISA/
RIA
Análisis de sangre
Centrífuga Medifuge            
Microcentrífugas              
Centrífugas de sobremesa pequeñas
Centrífugas compactas de uso general  
Centrífugas de alta capacidad de uso general  
Centrífugas para banco de sangre
Las centrífugas de gran capacidad Thermo Scientific proporcionan un procesamiento de rendimiento medio a elevado con una gran variedad de rotores de cestillo basculante, para permitir el uso de sus protocolos validados para procesar una amplia gama de productos en tubos o bolsas de sangre. Nuestros productos están certificados de acuerdo con el Reglamento de Dispositivos Médicos de la UE 2017/745.
Centrífugas de gran capacidad
La centrífuga Sorvall BP 8/ Cryofuge 8, para casos donde es necesario un rendimiento de regular a medio relativo al procesamiento de sangre, ofrece una capacidad de 6 bolsas de sangre de 550 mL u 8 bolsas de sangre de 550 mL con el mismo sistema de cestillos. La centrífuga Sorvall BP 16 / Cryofuge 16 se ha diseñado para ofrecer un procesamiento de sangre de alto rendimiento con una capacidad de 12 bolsas de 550 mL que puede ampliarse a 16 bolsas de 550 mL con los mismos modelos de cestillo. Nuestras centrífugas de gran capacidad ofrecen toda la flexibilidad que necesita con una amplia gama de cestillos y adaptadores para centrifugar varios tipos de tubos. 
Pedir ahora
Recursos
Vídeo
Soluciones de centrifugación para clínica