Search
為了讓細胞在體外 (in vitro) 環境保持更原始的狀態,本技術協助包括細胞外基質(ECM)成分等環境的調配,以模擬細胞在體內 (in vivo) 的狀態。細胞外基質(Extracellular Matrix,简称ECM),指的是由細胞合成並分泌到細胞外的成分,能維持組織結構的穩定性,並對細胞行為有重要作用。而透過相關的細胞培養基質,您可以在細胞培養模型中更好地模擬體內環境。Gibco細胞外基質、細胞支架和蛋白質提供了類似體內的形態和生理學相關細胞環境,以建立更真實的細胞培養模型。
在『3D細胞培養與分析手冊』中,概述了從2D過渡到3D細胞模型中所使用的細胞株、培養條件和分析技術。
層粘連蛋白(Laminin)是基底膜中的主要糖蛋白,對細胞遷移與分化起重要作用。小鼠層粘連蛋白還可促進ESC、iPSC和NSC細胞的貼附與增生。
多聚-D-賴氨酸(Poly-D-lysine , PDL)是一種合成的細胞外基質(ECM),廣泛用於多種細胞類型,可促進其細胞貼壁。PDL也是要求苛刻細胞的理想選擇,例如初代和PSC分化成的神經元細胞。
玻連蛋白(VTN-N)是一種人源重組蛋白質,可為無飼養層 (feeder free) 培養的人類多能幹細胞(PSCs)提供一個明確的表面。該細胞培養基質專為與Essential 8培養基共同使用而設計,已被證明可維持多種PSC品系的多能性和正常生長特性。
基質蛋白(Matrix Proteins)存在於細胞外基質(ECM)中,參與構建和維持組織結構,並調節細胞行為。探索這些特殊用途的細胞培養基質選項:
細胞培養支援中心
為您的細胞培養工作流程的尋找合適的提示、疑難解答與資源。
僅供研究用途,不得用於診斷程序