2-Bromoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Bromoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Bromoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Bromoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 615-36-1 | C6H6BrN | 172.02 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 106610250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS615-36-1
IUPAC Name2-bromoaniline
Molecular FormulaC6H6BrN
InChI KeyAOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=CC=CC=C1Br
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)Clear yellow to red-brown
GC>=97.5 %
Appearance (Form)Liquid after melting

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only