N-Butylbenzol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
N-Butylbenzol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
N-Butylbenzol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

N-Butylbenzol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 104-51-8 | C10H14 | 134.22 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 107852500
Preis (EUR)
185,00
Each
Menge:
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
185,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS104-51-8
IUPAC Namebutylbenzene
Molecular FormulaC10H14
InChI KeyOCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCC1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid
Refractive index1.4880 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC>=99.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only