Appearance (Form)Powder or crystalline powder or crystals
Infrared spectrumConforms
Melting point117°C to 122°C
Titration with NaOH98.0 to 102.0 %
Ver más
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.