Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 신제품
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • FOXP3 Antibodies

          Invitrogen

          FOXP3 Monoclonal Antibody (236A/E7), FITC, eBioscience™

          Advanced Verification
          50 Published Figures
          68 References
          View all (149) FOXP3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite FOXP3 Monoclonal Antibody (236A/E7), FITC, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (50)
          • Advanced Verification (1)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 52

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          FOXP3 Antibody (11-4777-41) in Flow

          Surface staining of normal human peripheral blood cells with Anti-Human CD25 PE (Product # 12-0259-80) and subsequently fixed and permeabilized using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffers (Product # 00-5523-00) and stained with Mouse IgG1 K Isotype Control FITC (Product # 11-4714-42) (left) or Anti-Human Foxp3 FITC (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          FOXP3 Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          FOXP3 Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          FOXP3 Antibody in Radioimmune assays (RIA)
          FOXP3 Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          11-4777-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 21 publications 21 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.25 µg)/test
          View 38 publications 38 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Radioimmune Assays (RIA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Proximity Ligation Assay (PLA) (PLA)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Non-human primate, Rhesus monkey

          Published species

          Human, Mouse, Rat, Rhesus monkey

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), FITC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          236A/E7

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 514 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • APC 
          • Biotin 
          • eFluor 450
          • eFluor 570
          • eFluor 660
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11151147

          Product Specific Information

          Description: The 236A/E7 antibody reacts with human Foxp3 protein also known as FORKHEAD BOX P3, SCURFIN, and JM2. Foxp3, a 49-55 kDa protein, is a member of the forkhead/winged-helix family of transcriptional regulators, and was identified as the gene defective in 'scurfy' (sf) mice. Constitutive high expression of Foxp3 mRNA has been shown in CD4+CD25+ regulatory T cells (Treg cells), and ectopic expression of Foxp3 in CD4+CD25- cells imparts a Treg phenotype in these cells.

          Intracellular staining and flow cytometric analysis of freshly isolated human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) with the 236A/E7 antibody using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523) and protocol reveals staining of the CD4+CD25bright population.

          The epitope from 236A/E7 is different from that of PCH101 (Product # 72-5776-40). This antibody has also been shown to recognize rhesus macaque, sooty mangabey and cynomolgus macaque.

          Applications Reported: This 236A/E7 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 236A/E7 antibody has been pre-titrated and tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells using the Foxp3/Transcription Factor Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol. Please refer to BestProtocols®: Protocol B: One step protocol for (nuclear) intracellular proteins. This can be used at 5 µL (0.25 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          FOXP3 (Forkhead box protein 3) is a member of the forkhead/winged-helix family of transcriptional regulators, highly conserved across mammals, and essential for normal immune homeostasis. FOXP3 is 381 amino acids long, stably and constitutively expressed at a high level in CD25 + CD4 positive regulatory T cells, a low level in CD4-positive/CD25-negative cells, and is absent in CD4-negative/CD8-positive T cells. FOXP3 may be a master regulatory gene, and a more specific marker of regulatory T cells. Defects in the gene encoding FOXP3 protein cause the scurfy phenotype in mice. In humans FOXP3 defects play a role in IPEX syndrome (immune dysfunction, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked syndrome), also known as X-linked autoimmunity-allergic dysregulation (XLAAD) syndrome. Transcript variants of FOXP3 encoding different isoforms have been identified. In human breast and colon cancer cells, expression of FOXP3 is regulated by p53 in response to the DNA damage.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: forkhead box P3; forkhead box P3 transcript variant; FOXP3delta7; immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked; immunodeficiency, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked; JM2; MGC141961; MGC141963; regulatory protein Foxp3; RP23-54C14.1; scurfin; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AIID; DIETER; IPEX; JM2; PIDX; XPID

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9BZS1

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 50943, (Rhesus monkey) 574303

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription cofactor activity transcription corepressor activity protein binding histone acetyltransferase binding identical protein binding protein homodimerization activity histone deacetylase binding sequence-specific DNA binding NF-kappaB binding NFAT protein binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to reactive oxygen species negative regulation of cytokine production CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell lineage commitment regulation of T cell anergy negative regulation of T cell cytokine production chromatin remodeling regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of cell proliferation response to virus establishment of endothelial blood-brain barrier response to lipopolysaccharide negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-10 production negative regulation of interleukin-17 production negative regulation of interleukin-2 production negative regulation of interleukin-4 production positive regulation of CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell differentiation T cell activation negative regulation of T cell proliferation T cell homeostasis regulatory T cell differentiation positive regulation of regulatory T cell differentiation negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of activated T cell proliferation negative regulation of defense response to virus negative regulation of immune response response to rapamycin negative regulation of T-helper 17 cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5d6d8bc979-86tfw:80/100.66.78.224:80.
          git-commit: e71199a02a6c1449b2ac9ded8316d5734e8aa2de
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.62.0-2026.11.45-1.0