Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • IL-2 Antibodies

          Invitrogen

          IL-2 Monoclonal Antibody (MQ1-17H12), FITC, eBioscience™

          Advanced Verification
          12 Published Figures
          15 References
          View all (144) IL-2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-2 Monoclonal Antibody (MQ1-17H12), FITC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (12)
          • Advanced Verification (1)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 13

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-2 Antibody (11-7029-82) in Flow

          The Journal of experimental medicine 2018 - Figure 5. Rab6 and Syntaxin-16 are required for TCR-induced IL-2 production by T lymphocytes. (A-D) IL-2 production was measured in Jurkat cells activated for 6 h with Raji cells pulsed with different concentrations of SEE. (A and B) In cells expressing control or Rab6-specific shRNA, IL-2 in the supernatant (ELISA; A) or quantitative PCR of IL-2-specific cDNA (B). (C and D) In cells expressing control or S... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody

          Product Details

          11-7029-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 15 publications 15 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), FITC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MQ1-17H12

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 532 
          • APC 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • eFluor 450
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_465385

          Product Specific Information

          Description: The MQ1-17H12 antibody reacts with human interleukin-2 (IL-2), a 17 kDa T cell growth factor and a major immunoregulatory cytokine. The MQ1-17H12 antibody is a non-neutralizing antibody.

          Applications Reported: MQ1-17H12 has been reported for use in intracellular flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This MQ1-17H12 antibody has been tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of stimulated normal human peripheral blood cells. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Interleukin 2 (IL-2) is an immuno-modulatory cytokine that is important for the proliferation of activated T cells, differentiation of B cells, natural killer cells, monocytes and macrophages. IL-2 signals through the IL-2 receptor (IL-2R), a heterotrimeric protein complex whose gamma chain is also shared by interleukin 4 (IL-4) and interleukin 7 (IL-7). The expression of the IL-2 gene in mature thymocytes is monoallelic, which represents an unusual regulatory mode for controlling the precise expression of a single gene. The targeted disruption of a gene similar to IL-2 in mice leads to an ulcerative colitis-like disease that suggests an essential role of this gene in the immune response to antigenic stimuli.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: aldesleukin; cytokine; H-IL-2; il 2; IL-2; ILN; Interleukin; Interleukin-2; Interleukin2; Involved in regulation of T cell clonal expansion; involved in regulation of T-cell clonal expansion; lymphokine; M-IL-2; T cell growth factor; T-cell growth factor; T-cell growth factor (TCGF); TCGF

          View more View less

          Gene Aliases: IL-2; IL2; lymphokine; TCGF

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P60568

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3558

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity interleukin-2 receptor binding protein binding growth factor activity kinase activator activity carbohydrate binding kappa-type opioid receptor binding glycosphingolipid binding
          Process(es)
          adaptive immune response leukocyte activation involved in immune response immune system process positive regulation of immunoglobulin production negative regulation of B cell apoptotic process transcription from RNA polymerase II promoter immune response cell adhesion G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration cell-cell signaling positive regulation of cell proliferation gene expression natural killer cell activation T cell differentiation positive regulation of cell growth positive regulation of B cell proliferation positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-17 production positive regulation of tissue remodeling interleukin-2-mediated signaling pathway T cell proliferation positive regulation of T cell proliferation positive regulation of activated T cell proliferation negative regulation of apoptotic process response to ethanol positive regulation of T cell differentiation positive regulation of regulatory T cell differentiation positive regulation of lymphocyte differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of T cell homeostatic proliferation lymphocyte proliferation positive regulation of isotype switching to IgG isotypes negative regulation of lymphocyte proliferation negative regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response activated T cell proliferation positive regulation of dendritic spine development extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand receptor signaling pathway via STAT positive regulation of plasma cell differentiation response to tacrolimus negative regulation of T-helper 17 cell differentiation regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline