Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD101 Antibodies

          Invitrogen

          CD101 Monoclonal Antibody (Moushi101), PE, eBioscience™

          2 Published Figures
          9 References
          View all (25) CD101 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD101 Monoclonal Antibody (Moushi101), PE, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (2)
          CD101 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD101 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD101 Antibody (12-1011-80) in Flow

          Mouse splenocytes were surface stained with 0.125 µg Anti-Mouse CD101 PE, Anti-Mouse Ly-6G (Gr-1) eFluor® 450 (Product # 48-5931-82), Anti-Mouse CD4 Alexa Fluor® 488 (Product # 53-0041-82), followed by fixation and permeabilization with Foxp3 Staining Buffers (Product # 00-5523-00), and intracellular staining with Anti-Mouse Foxp3 APC (Product # 17-5773-82). The histogram plot (right) demonstrates staining of CD101 on Gr-1+ cells (blue histogram), CD4+Foxp3. cells (green histogram) and CD4+Foxp3+ cells (pink histogram), as gated in the dot... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD101 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD101 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD101 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          12-1011-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 9 publications 9 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          Moushi101

          Conjugate

          PE PE PE
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Violet 745
          • NovaFluor Violet 800
          • NovaFluor Yellow 730
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1210729

          Product Specific Information

          Description: The monoclonal antibody moushi101 recognizes mouse CD101, also known as IGSF2 and V7 (7 IgV domains). CD101 is a transmembrane glycoprotein containing 7 Ig-like IgV domains and a short cytoplasmic tail with several phosphorylation sites. Cross-linking CD101 can antagonize TCR/CD3-mediated lymphocyte activation. CD101 is expressed on monocytes, granulocytes, dendritic cells, Langerhans cells and activated T cells. In addition, CD101 is found on a subset of CD25+Foxp3+ T regulatory cells that showed higher suppressive properties in vitro and in vivo.

          Applications Reported: This Moushi101 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This Moushi101 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD101, also known as the V7 antigen, is a transmembrane glycoprotein and a member of the immunoglobulin superfamily. It is characterized by 7 Ig-like IgV domains and a short cytoplasmic tail with several phosphorylation sites. CD101 forms a disulfide-linked homodimer, although its precise function remains unknown. Expression of CD101 is observed on monocytes, granulocytes, dendritic cells, Langerhans cells, and activated T cells. It is also found on a subset of CD25+Foxp3+ regulatory T cells, which exhibit higher suppressive properties in vitro and in vivo. CD101 plays a role in modulating immune responses. Cross-linking CD101 can antagonize TCR/CD3-mediated lymphocyte activation, while CD101+ CD28+ T cells are highly responsive to CD28 signaling. In combination with anti-CD28 or suboptimal levels of anti-CD3, anti-CD101 can enhance proliferation, suggesting an activating role. The monoclonal antibody BB27 has been shown to inhibit T cell reactivity in allogeneic and antigen-specific mixed DC-T cell cultures. In mice, CD101 is expressed on a subpopulation of regulatory T cells (CD4+, CD25+, Foxp3+) with high suppressor activity. In humans, CD101 expression on peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) stains approximately 30% of Foxp3+ cells, although studies have not confirmed higher suppressor activity in the human CD101+ population.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD101; EWI immunoglobulin subfamily member EWI-101; EWI-101; Glu-Trp-Ile EWI motif-containing protein 101; IgSF2; Immunoglobulin superfamily member 2; immunoglobulin superfamily, member 2; leukocyte surface protein; RP11-27K13.2

          View more View less

          Gene Aliases: Cd101; EWI-101; Gm1016; Gm734; Igsf2

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) A8E0Y8

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 630146

          View more View less

          Function(s)
          molecular_function immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          positive regulation of myeloid leukocyte differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-hn5gs:80/100.66.79.229:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline