cis-3-Hexen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
cis-3-Hexen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
cis-3-Hexen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

cis-3-Hexen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 928-96-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 120770100
Preis (EUR)
48,50
Each
Menge:
10 mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
48,50
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS928-96-1
IUPAC Name(3Z)-hex-3-en-1-ol
Molecular FormulaC6H12O
InChI KeyUFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
SMILESCC\C=C/CCO
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Infrared spectrumConforms
Density(20°C) 0.845 to 0.853 g/ml
Appearance (Form)Liquid
Refractive index1.4380 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only