Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Neue Produkte
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD180 (RP105) Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for will be discontinued once stock is depleted. Please check out our other {{productObj.targetName}} {{productObj.pendingDiscontinuationTargetLabel}} Please check out our other {{productObj.pendingDiscontinuationTargetLabel}} or contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          CD180 (RP105) Monoclonal Antibody (MHR73-11), eBioscience™

          1 Reference
          View all (25) CD180 (RP105) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD180 (RP105) Monoclonal Antibody (MHR73-11), eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD180 (RP105) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD180 (RP105) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD180 (RP105) Antibody (14-1809-80) in Flow

          Staining of normal human peripheral blood cells with 1 µg of Mouse IgG1 kappa Isotype Control Purified (Product # 14-4714-82) (open histogram) or 1 µg of Anti-Human CD180 (RP105) Purified (filled histogram) followed by Anti-Mouse IgG FITC (Product # 11-4011-85). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD180 (RP105) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          14-1809-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          Assay-Dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-Dependent
          -

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MHR73-11

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Functional Grade
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_467524

          Product Specific Information

          Description: The MHR73-11 monoclonal antibody reacts with human CD180 (RP105). This 105 kDa type I transmembrane molecule is a member of the TLR family of proteins characterized by an extracellular domain with leucine-rich repeats and a cytoplasmic domain with homology to the type I IL-1 receptor. RP105 physically associates with another molecule called MD-1 and is expressed on B, monocytes/macrophages, and dendritic cells. Histological studies show that RP105 is expressed mainly on mature B cells in mantle zones, while germinal center cells are either dull or negative. The RP105/MD-1 complex in concert with TLR4 mediates B cell recognition and signaling of LPS. MHR73-11 activates B cells, leading to increases in cell size, expression of the costimulatory molecule CD80, and DNA synthesis. Moreover, ligation of RP105 protects B cells from irradiation- or dexamethasone-induced apoptosis. Thus, RP105 is a signal transduction molecule and plays a role in regulation of B cell growth and death. A significant proportion of circulating B cells in SLE patients is RP105 negative. Loss of RP105 is associated with B cell activation and increased disease activity in SLE patients.

          Applications Reported: MHR73-11 has been reported for use in flow cytometric analysis, immunoprecipitation, and immunohistochemical staining. MHR73-11 has also been reported in in vitro functional studies. (Please use Functional Grade purified MHR73-11, Product # 16-1809, in functional assays).

          Applications Tested: The MHR73-11 antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD180 (RP105, Bgp95, LY64) is a type I membrane glycoprotein of Toll-like receptor (TLR) family. CD180 cytoplasmic tail is short and unlike the TLRs, it lacks the TIR domain. CD180 expression is dependent on the coexpression of its helper molecule, MD-1, and mirrors that of TLR4 on antigen-presenting cells. CD180 regulates recognition of LPS and signaling in B cells, via interacting directly with the TLR4 signaling complex, inhibiting its ability to bind microbial ligands. Ligation of CD180 by monoclonal antibodies leads to B cell activation, upregulation of CD80/CD86, and increase in cell size. CD180 consists of extracellular leucine-rich repeats (LRR) and a short cytoplasmic tail. The extracellular LRR is part of the cell surface receptor complex, RP105/MD-1. Diseases associated with CD180 dysfunction include Kawasaki Disease in children and may play a role in rheumatic disease pathology.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: lymphocyte antigen 64; lymphocyte antigen-64, radioprotective, 105kDa; MGC126233; MGC126234; radioprotective 105 kDa protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: LY64; Ly78; RP105

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q99467

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4064

          View more View less

          Function(s)
          lipopolysaccharide receptor activity protein binding signaling receptor activity
          Process(es)
          B cell proliferation involved in immune response lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of lipopolysaccharide-mediated signaling pathway B cell proliferation cellular response to lipopolysaccharide
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Datenschutzerklärung
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-vnqbn:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0