Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Novos produtos
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • Galectin 3 Antibodies

          Invitrogen

          Galectin 3 Monoclonal Antibody (eBioM3/38 (M3/38)), eBioscience™

          Advanced Verification
          42 Published Figures
          63 References
          View all (120) Galectin 3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Galectin 3 Monoclonal Antibody (eBioM3/38 (M3/38)), eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Published Figures (42)
          • Advanced Verification (2)
          Galectin 3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Galectin 3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 49

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Galectin 3 Antibody (14-5301-81) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Galectin 3 was performed using 70% confluent log phase MDA-MB-231 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with Galectin 3 Monoclonal Antibody (eBioM3/38 (M3/38)), eBioscience™ (Product # 14-5301-85) at 1:100 dilut... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Galectin 3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Galectin 3 Antibody in Western Blot (WB)
          Galectin 3 Antibody in Western Blot (WB)
          Galectin 3 Antibody in Western Blot (WB)
          Galectin 3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Galectin 3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC, IHC (P))
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Galectin 3 Antibody in Western Blot (WB)
          Galectin 3 Antibody in Western Blot (WB)
          Galectin 3 Antibody in Western Blot (WB)
          Galectin 3 Antibody in Western Blot (WB)
          Galectin 3 Antibody in Western Blot (WB)
          Galectin 3 Antibody in Western Blot, Flow Cytometry (WB, Flow)
          Galectin 3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Galectin 3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Galectin 3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Galectin 3 Antibody
          Galectin 3 Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          14-5301-81

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5 µg/mL
          View 8 publications 8 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 38 publications 38 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-Dependent
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-Dependent
          View 3 publications 3 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          View 5 publications 5 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 4 publications 4 publications

          ELISA (ELISA)

          Assay-Dependent
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse, Rat, Rhesus monkey

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          eBioM3/38 (M3/38)

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • eFluor 660
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_837131

          Product Specific Information

          Description: The eBioM3/38 antibody reacts with mouse Galectin-3 (Mac-2). Galectins are a family of animal lectins which appear to exhibit a variety of biological functions. Galectin 3 (aka LGALS3, galactose-specific soluble lectin 3, Mac-2, L-29) is one of the more extensively studied members of this family and is a 30 kDa beta-galactoside-binding protein. Due to a C-terminal carbohydrate binding site, Galectin 3 is capable of binding IgE and mammalian cell surfaces only when homodimerized or homo-oligomerized. Galectin 3 is normally distributed in epithelia of many organs and various inflammatory cells, including macrophages, as well as dendritic cells and Kupffer cells. The expression of this lectin is up-regulated during inflammation, cell proliferation, cell differentiation and through trans-activation by viral proteins.

          This monoclonal antibody eBioM3/38 crossreacts to human Galectin-3 (LGALS3).

          Applications Reported: This eBioM3/38 (M3/38) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, immunoprecipitation, immunoblotting (WB), immunohistology staining of frozen tissue sections, immunohistology staining of paraffin embedded tissue sections, and ELISA.

          Applications Tested: This eBioM3/38 (M3/38) antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse PECs (thioglycollated elicied peritioneal cells). This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Galactose-specific lectin which binds IgE. May mediate with the alpha-3, beta-1 integrin the stimulation by CSPG4 of endothelial cells migration. Together with DMBT1, required for terminal differentiation of columnar epithelial cells during early embryogenesis. In the nucleus: acts as a pre-mRNA splicing factor. Involved in acute inflammatory responses including neutrophil activation and adhesion, chemoattraction of monocytes macrophages, opsonization of apoptotic neutrophils, and activation of mast cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 34 kDa beta-galactoside-binding lectin (L-34); 35 kDa lectin; advanced glycation end-product receptor 3; carbohydrate binding protein 35; carbohydrate-binding protein 35; CBP 35; CBP-30; epididymis secretory sperm binding protein; epithelial-specific lectin; gal-3; galactose-specific lectin 3; Galectin3; IgE-binding protein; L-29; L-34 galactoside-binding lectin; laminin-binding protein; lectin L-29; lectin, galactoside-binding, soluble, 3; LGALS3; MAC-2 antigen; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CBP35; GAL3; GALBP; GALIG; GBP; L-34; L31; LGALS2; Mac-2; MAC2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P17931

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3958, (Mouse) 16854

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding protein phosphatase inhibitor activity protein binding IgE binding protein phosphatase binding carbohydrate binding chemoattractant activity laminin binding disaccharide binding oligosaccharide binding molecular condensate scaffold activity receptor ligand inhibitor activity receptor inhibitor activity Fc-gamma receptor I complex binding monosaccharide binding advanced glycation end-product receptor activity
          Process(es)
          monocyte chemotaxis neutrophil chemotaxis epithelial cell differentiation positive regulation of protein complex assembly killing of cells of other organism regulation of T cell proliferation negative regulation of endocytosis eosinophil chemotaxis macrophage chemotaxis negative regulation of T cell receptor signaling pathway positive chemotaxis negative regulation of NK T cell activation antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide regulation of T cell apoptotic process mononuclear cell migration positive regulation of mononuclear cell migration positive regulation of calcium ion import regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors positive regulation of protein localization to plasma membrane negative regulation of immunological synapse formation negative regulation of T cell activation via T cell receptor contact with antigen bound to MHC molecule on antigen presenting cell positive regulation of dendritic cell differentiation negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway skeletal system development positive regulation of cell proliferation positive regulation of serotonin secretion extracellular matrix organization negative regulation of apoptotic process maintenance of protein location positive regulation of angiogenesis NK T cell activation negative regulation of cell proliferation in bone marrow
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidade
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0