Thiobenzamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thiobenzamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thiobenzamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Thiobenzamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2227-79-4 | C7H7NS | 137.20 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Katalognummer 164730500
Preis (EUR)
66,00
Each
Menge:
50 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
66,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2227-79-4
IUPAC Namebenzenecarbothioamide
Molecular FormulaC7H7NS
InChI KeyQIOZLISABUUKJY-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC(=S)C1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder and/or chunks
HPLC>=94 %
Appearance (Color)Yellow-green
Infrared spectrumConforms
Melting point114°C to 118°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only