Acetona, +99 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Acetona, +99 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Acetona, +99 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Acetona, +99 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 167640025
Precio (EUR)
90,50
Each
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
90,50
Each
Identificadores químicos
CAS67-64-1
IUPAC Namepropan-2-one
Molecular FormulaC3H6O
InChI KeyCSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Clear liquid
UVat 350 nm A: =<0.02
Residue after evaporation=<0.001 %
Color scale=<10 APHA
GC>=99.0 %
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Para espectroscopía UV/VIS
RUO – Research Use Only