2,5-Dimetilfurano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2,5-Dimetilfurano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2,5-Dimetilfurano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,5-Dimetilfurano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 625-86-5 | C6H8O | 96.13 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 176030250
Precio (EUR)
50,80
Each
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
50,80
Each
Identificadores químicos
CAS625-86-5
IUPAC Name2,5-dimethylfuran
Molecular FormulaC6H8O
InChI KeyGSNUFIFRDBKVIE-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=CC=C(C)O1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless to amber
AppearanceMay darken on storage
Infrared spectrumConforms
GC>=98.5 %
Appearance (Form)Liquid
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only