5-Methoxy-1-indanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Methoxy-1-indanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Methoxy-1-indanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

5-Methoxy-1-indanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 5111-70-6 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
10 g
Katalognummer 179670100
Preis (EUR)
148,00
Each
Menge:
10 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
148,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS5111-70-6
IUPAC Name5-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Molecular FormulaC10H10O2
InChI KeyQOPRWBRNMPANKN-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=CC=C2C(=O)CCC2=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Green-brown
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
Melting point107°C to 111°C
GC>=97.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO – Research Use Only