4-Chlorphenol, 99+%
4-Chlorphenol, 99+%
4-Chlorphenol, 99+%
Thermo Scientific Chemicals

4-Chlorphenol, 99+%

CAS: 106-48-9 | C₆H₅ClO | 128,56 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Glasflasche
Katalognummer 181001000
Preis (EUR)
27,90
Each
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
27,90
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS106-48-9
IUPAC Name4-chlorophenol
Molecular FormulaC6H5ClO
InChI KeyWXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC1=CC=C(Cl)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to light brown
Appearance (Form)Crystals or fused mass
Infrared spectrumConforms
GC>=99.0 %
Solubility(5 % in ethanol) Clear to slightly hazy colorless to light brown
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO– Nur für Forschungszwecke