DTBP (Wang and Richard's Reagent)
Thermo Scientific™

DTBP (Wang and Richard's Reagent)

El DTBP Thermo Scientific Pierce es dimetil 3,3'-ditiobisipropionimidato, un entrecruzador que contiene grupos de imidoésteres reactivos con aminas alrededor deMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
206651 g
Número de catálogo 20665
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
El DTBP Thermo Scientific Pierce es dimetil 3,3'-ditiobisipropionimidato, un entrecruzador que contiene grupos de imidoésteres reactivos con aminas alrededor de un brazo espaciador de 8 átomos, cuyo enlace de disulfuro central se puede escindir con agentes reductores.

El ditiobipropionimidato de dimetilo (DTBP) es un entrecruzador homobifuncional, escindible y permeable a la membrana. Contiene un imidoéster reactivo a la amina en cada extremo de un brazo espaciador de 8 átomos. Los imidoésteres reaccionan con aminas primarias a un pH de 8 a 10 para formar enlaces de amida estables. La amidina está protonada y, por lo tanto, tiene una carga positiva al pH fisiológico, al igual que la lisina a la que ha modificado. Las proteínas, incluidos los anticuerpos, suelen tener varias aminas primarias en la cadena lateral de residuos de lisina (K) y el extremo N de cada polipéptido que están disponibles como dianas para los reactivos de entrecruzamiento de imidioésteres.

Características del dimetil 3,3'-ditiobisipropionimidato:

• Grupos reactivos: Imidoéster (ambos extremos)
• Reactivo a: grupos de aminas (aminas primarias)
• El imidoéster reacciona rápidamente con cualquier molécula primaria que contenga aminas para formar enlaces de aminas
• Escindible mediante la reducción del enlace disulfuro del brazo espaciador con DTT, TCEP u otros agentes reductores
• Compare con DMS (no escindible)
• Solubilidad en agua

Aplicaciones:
• Entrecruzamiento reversible y estabilización de las interacciones entre proteínas
• Estabilización de las interacciones entre proteínas antes de los ensayos de ChIP para capturar interacciones de proteínas indirectas

Los entrecruzamiento DTBP se pueden revertir fácilmente mediante la adición de 100 a 150 mM de DTT a 37 °C durante 30 minutos. DMS, el análogo no-escindible de DTBP está disponible para aplicaciones que requieren un enlace estable no escindible. DTSSP, el análogo de éster de NHS de DTBP también está disponible para aplicaciones que requieren un entrecruzamiento a pH fisiológico o una mayor estabilidad del producto entrecruzado con un pH elevado. Los DTBP y DMS tienen esencialmente una actividad de entrecruzamiento idéntica hacia aminas primarias.

Características del DTBP
• Nombres alternativos: DMS escindible
• Fórmula molecular: C8H18N2O2S2Cl2
• Peso molecular: 309,28
• Longitud del agente del separador: 11,9 Å (8 átomos)
• Número orden de compra (CAS): 38285-78-8
• Grupos reactivos: Imidoésteres, reacciona con aminas primarias a pH entre 8 y 10

Especificaciones de DTBP
Fabricamos DTBP con las mejores especificaciones posibles para producir los bioconjugados más específicos, garantizar la integridad de los datos y proporcionarle el mayor grado de uniformidad. Cada lote de entrecruzador DTBP se somete a pruebas para que cumpla las siguientes especificaciones mínimas:
• Identidad: La secuencia de infrarrojos muestra solo los picos característicos de la estructura y los grupos funcionales de DTBP.
• Punto de fusión: Comienza a derretirse entre 170 y 178 °C, se derrite dentro de un rango de 2 °C.

Referencias de productos:
Guía de aplicación entrecruzada: busque referencias recientes para este producto.

Productos relacionados
DMA (dimetil adipimidate)
DMP (dimetil pimelimidate)
DMS (dimetil suberimidate)
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Permeabilidad celularSí
DescripciónDTBP
FormularioPolvo
Método de etiquetadoEtiqueta química
Peso molecular309.28
PegiladoNo
Línea de productosPierce
Cantidad1 g
Fracción reactivaImidoéster
Condiciones de envíoAmbiente
SolubilidadAgua
Longitud del brazo del separador11,9 Å
Soluble en aguaSí
Reactividad químicaAmina-amina
CleavablePor tioles
Tipo de enlace cruzadoHomobifuncionales
FormatoEstándar
Tipo de productoEntrecruzador
SeparadorMedio (de 10 a 30 Å)
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.

Preguntas frecuentes

Can you provide the shelf-life for DTBP (Wang and Richard's Reagent)?

DTBP (Wang and Richard's Reagent) is covered under our general 1-year warranty and is guaranteed to be fully functional for 12 months from the date of shipment, if stored as recommended. Please see section 8.1 of our Terms & Conditions of Sale (https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/Documents/PDFs/Terms-and-Conditions-of-Sale.pdf) for more details.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

Citations & References (3)

Citations & References
Abstract
Peroxisome proliferator-activated receptor ß/d cross talks with E2F and attenuates mitosis in HRAS-expressing cells.
Authors:Zhu B, Khozoie C, Bility MT, Ferry CH, Blazanin N, Glick AB, Gonzalez FJ, Peters JM
Journal:Mol Cell Biol
PubMed ID:22473992
'The role of peroxisome proliferator-activated receptor ß/d (PPARß/d) in Harvey sarcoma ras (Hras)-expressing cells was examined. Ligand activation of PPARß/d caused a negative selection with respect to cells expressing higher levels of the Hras oncogene by inducing a mitotic block. Mitosis-related genes that are predominantly regulated by E2F were induced ... More
Two novel WD40 domain-containing proteins, Ere1 and Ere2, function in the retromer-mediated endosomal recycling pathway.
Authors:Shi Y, Stefan CJ, Rue SM, Teis D, Emr SD
Journal:Mol Biol Cell
PubMed ID:21880895
'Regulated secretion, nutrient uptake, and responses to extracellular signals depend on cell-surface proteins that are internalized and recycled back to the plasma membrane. However, the underlying mechanisms that govern membrane protein recycling to the cell surface are not fully known. Using a chemical-genetic screen in yeast, we show that the ... More
IQGAP1 is necessary for pulmonary vascular barrier protection in murine acute lung injury and pneumonia.
Authors:Bhattacharya M, Su G, Su X, Oses-Prieto JA, Li JT, Huang X, Hernandez H, Atakilit A, Burlingame AL, Matthay MA, Sheppard D
Journal:Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol
PubMed ID:22561460
We recently reported that integrin a(v)ß(3) is necessary for vascular barrier protection in mouse models of acute lung injury and peritonitis. Here, we used mass spectrometric sequencing of integrin complexes to isolate the novel ß(3)-integrin binding partner IQGAP1. Like integrin ß(3), IQGAP1 localized to the endothelial cell-cell junction after sphingosine-1-phosphate ... More