4-Metil-2-pentanona, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
4-Metil-2-pentanona, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
4-Metil-2-pentanona, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Metil-2-pentanona, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
255665000500 mLFrasco de vidrio
Número de catálogo 255665000
Precio (USD)
-
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS108-10-1
IUPAC Name4-methylpentan-2-one
Molecular FormulaC6H12O
InChI KeyNTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)CC(C)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Magnesium (Mg)=<0.1 ppm
Zinc (Zn)=<0.1 ppm
Acidity=<0.0004 meq/g
Residue after evaporation=<0.005 %
Appearance (Form)Clear liquid
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Para uso exclusivo en investigación