4,4'-Di-tert-butylbiphenyl, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4,4'-Di-tert-butylbiphenyl, +99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1625-91-8 | C20H26 | 266.42 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 291880250
Preis (EUR)
205,00
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
205,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1625-91-8
IUPAC Name4,4'-di-tert-butyl-1,1'-biphenyl
Molecular FormulaC20H26
InChI KeyCDKCEZNPAYWORX-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Yellow
Melting point126°C to 129°C
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Crystalline powder
GC>=99.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
RUO – Research Use Only