Telurio, 99,8 %, (base de trazas metálicas), polvo, malla -200, Thermo Scientific Chemicals
Telurio, 99,8 %, (base de trazas metálicas), polvo, malla -200, Thermo Scientific Chemicals
Telurio, 99,8 %, (base de trazas metálicas), polvo, malla -200, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Telurio, 99,8 %, (base de trazas metálicas), polvo, malla -200, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 13494-80-9 | Te | 127.60 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 315991000
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS13494-80-9
IUPAC Nametellurium
Molecular FormulaTe
InChI KeyPORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Te]
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Grey to black
Total trace metal impurities=<0.2 %
Appearance (Form)Powder

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Para análisis de ultratrazas
RUO – Research Use Only