Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Occludin Antibodies

          Invitrogen

          Occludin Monoclonal Antibody (OC-3F10), Alexa Fluor™ 594

          3 Published Figures
          11 References
          View all (54) Occludin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Occludin Monoclonal Antibody (OC-3F10), Alexa Fluor™ 594

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (3)
          Occludin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Occludin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Occludin Antibody (331594) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Occludin Antibody, Alexa Fluor® 594 conjugate (OC-3F10) was done on 90% confluent log phase CaCo2 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 15 minutes, permeabilized with 0.25% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 5% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with Occludin Antibody, Alexa Fluor® 594 conjugate (OC-3F10) (Product # 331594) at 1µg/mL in 1% BSA and incubated for 3 hours at room temperature (Panel a: red). Nuclei (Panel b: blue) were stained with SlowFade® ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Occludin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Occludin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Occludin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Occludin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Occludin Antibody in Western Blot (WB)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Occludin Monoclonal Antibody (OC-3F10), Alexa Fluor™ 594

          Product Details

          331594

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-1 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2.5-5 µg/mL
          View 8 publications 8 publications

          ELISA (ELISA)

          0.1-1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Human, Mouse, Rat

          Published species

          Dog, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OC-3F10

          Immunogen

          GST-fusion protein consisting of the C-terminal region (~150 aa) of human occludin.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 594 Alexa Fluor™ 594 Alexa Fluor™ 594
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • FITC
          • HRP
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          590/618 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 4mg/mL BSA

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2532186

          Product Specific Information

          Reactivity of this antibody with the occludin protein has been confirmed by immunofluorescence and Western blotting (un-conjugated). Tissues/lysates tested: T84 cell line (human intestinal epithelium), MDCK cells (canine kidney), Caco-2 cells (human colon adenocarcinoma), MTE7B (Mouse) and rat liver This antibody reacts specifically with mammalian occludin.

          Target Information

          Occludin is a 65 kDa protein that can exist in a variety of phosphorylated forms, ranging up to approximately 82 kDa. Occludin is thought to be involved in regulating both the localization and the function of occludin. Polyunsaturated fatty acids are known to up-regulate occludin expression, increasing the transendothelial cell resistance and reducing the cellular permeability to large molecules. The level of occludin varies greatly depending on tissue; in brain tissue, occludin is highly and continuously expressed at cell-cell contact sites, whereas non-neural tissues show lower expression and discontinuous distribution. Overall structural features of the occludin protein are highly conserved in all the species examined. Under-expression of tight junction proteins, including occludin, is a key molecular abnormality responsible for the increased permeability of tumor endothelial tight junctions, which contributes to brain tumor edemas.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: phosphatase 1, regulatory subunit 115; tight junction protein; tight junction structural protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BLCPMG; Ocl; PPP1R115; PTORCH1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q16625, (Dog) Q28269, (Mouse) Q61146, (Rat) Q6P6T5

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 100506658, (Dog) 403844, (Mouse) 18260, (Rat) 83497

          View more View less

          Function(s)
          protein binding protein domain specific binding general transcription factor
          Process(es)
          positive regulation of lamellipodium assembly positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression epithelial cell migration regulation of glucose transport positive regulation of microtubule polymerization maintenance of blood-brain barrier cell-cell junction organization positive regulation of glucose import protein-containing complex assembly bicellular tight junction assembly positive regulation of wound healing tight junction organization protein localization to cell leading edge positive regulation of maintenance of permeability of blood-brain barrier response to interleukin-18 sensory perception of sound response to ethanol establishment of endothelial barrier cellular response to tumor necrosis factor response to Gram-positive bacterium
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-wx6nt:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0