Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD68 Antibodies

          Invitrogen

          CD68 Monoclonal Antibody (FA-11), Brilliant Ultra Violet™ 805, eBioscience™

          View all (114) CD68 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD68 Monoclonal Antibody (FA-11), Brilliant Ultra Violet™ 805, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD68 Antibody (368-0681-80) in Flow

          C57BL/6 mouse bone marrow-derived macrophages were surface-stained with CD11b Monoclonal Antibody, APC (Product # 17-0112-82) and then stained intracellularly, using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol, with 0.5 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control, Brilliant Ultra Violet 805 (Product # 368-4321-81) (left) or 0.5 µg of CD68 Monoclonal Antibody, Brilliant Ultra Violet 805 (right). Total viable cells were used for analysis, as determined by Fixable Viability Dye eFluor 780 (Product # ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD68 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          368-0681-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1.0 µg/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Brilliant Ultra Violet™ 805, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          FA-11

          Conjugate

          Brilliant Ultra Violet™ 805 Brilliant Ultra Violet™ 805 Brilliant Ultra Violet™ 805
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • APC-eFluor 780
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 660
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          349/804 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3250962

          Product Specific Information

          Description
          This FA-11 monoclonal antibody reacts with mouse CD68, known also as macrosialin. CD68 is a heavily O- and N- glycosylated type I integral membrane protein belonging to the sialomucin family and is closely related to the Lysosomal/endosomal-Associated Membrane Glycoproteins (LAMP). Although commonly used as a pan-macrophage marker, low levels of expression have also been observed in Langerhans cells and conventional dendritic cells. CD68 is mostly localized in the late endosomes and lysosomes with a smaller fraction circulating to the cell surface. In the steady state, only about 10-15% of CD68 is present at the surface. Cell stimulation increases expression of CD68, its transport to cell surface, and results in glycoform remodeling. CD68 binds oxidized LDL and is involved in the process of phagocytosis.

          Applications Tested
          This FA-11 antibody has been tested by intracellular staining followed by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol. Please refer to "Staining Intracellular Antigens for Flow Cytometry, Protocol A: Two step protocol for intracellular (cytoplasmic) proteins" located at Flow Protocols. This may be used at less than or equal to 1.0 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Blocking Buffers
          When using two or more Super Bright, Brilliant Violet™, Brilliant Ultra Violet™, or other polymer dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) or Brilliant Stain Buffer (Product # 00-4409-75) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer or Brilliant Stain Buffer for more information.

          Light sensitivity
          This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation
          • Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation.
          • Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.
          • Our internal testing suggests that Brilliant Ultra Violet™ 805 (BUV805) is compatible with short-term methanol-based fixation, but should not be stored in buffers containing methanol for longer than one hour.

          Excitation: 355 nm; Emission: 797 nm; Laser: Ultraviolet Laser.

          BRILLIANT ULTRA VIOLET™ is a trademark or registered trademark of Becton, Dickinson and Company or its affiliates, and is used under license. Powered by Sirigen™.

          Target Information

          CD68 (Macrosialin) is a 110 kDa integral membrane glycoprotein predominantly expressed on the intracellular lysomsomes of monocytes and macrophages and to a lesser extent by dendritic cells and peripheral blood granulocytes. Also, CD68 could play a role in phagocytic activities of tissue macrophages, both in intracellular lysosomal metabolism and extracellular cell-cell and cell-pathogen interactions. CD68 is expressed by interdigitating reticulum cells in tonsil and some histiocytic lymphoma or histiocytosis, acute myeloid leukemia (AML), and granulocytic sarcoma. Elevated expression of CD68 has been demonstrated on CD34+ cells in various human malignancies, including several Acute Myeloid Leukemia studies.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: gp110; Lamp4; Scard1

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P31996

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12514

          View more View less

          Process(es)
          inflammatory response to antigenic stimulus negative regulation of dendritic cell antigen processing and presentation cellular response to nutrient levels autocrine signaling cellular response to lipopolysaccharide establishment of protein localization to organelle cellular response to oxidised low-density lipoprotein particle stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0