Pierce™ Protein-Free Blocking Buffer
Thermo Scientific™

Pierce™ Protein-Free Blocking Buffer

Los tampones bloqueantes sin proteínas Pierce es un compuesto no proteico que proporciona un bloqueo eficaz para métodos de detecciónMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidadNombre del producto químico o material
375731 LProtein-Free T20 (PBS)
37584100 mLProtein-Free (PBS)
375721 LProtein-Free (PBS)
37585100 mLProtein-Free (TBS)
375701 LProtein-Free (TBS)
375711 LProtein-Free T20 (TBS)
Número de catálogo 37573
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 L
Nombre del producto químico o material:
Protein-Free T20 (PBS)
Pedido a granel o personalizado
Los tampones bloqueantes sin proteínas Pierce es un compuesto no proteico que proporciona un bloqueo eficaz para métodos de detección de proteínas en placas y membranas, lo que da lugar a un fondo extremadamente bajo. Se suministra en un formato listo para usar.

Compare y vea todos los tampones bloqueantes disponibles

Características del tampón bloqueante sin proteínas:
• Bloqueador sin proteínas: minimiza o elimina la reactividad cruzada asociada con tampones bloqueantes a base de proteínas
• Aplicaciones: western blotting (membranas), ELISA (microplacas) y matrices (portaobjetos de vidrio recubiertos)
• Sin biotina: completamente libres de biotina, sin interferencia posible con los sistemas de detección de avidina-biotina
• Alto rendimiento: optimizado y validado en muchos métodos de proteínas para proporcionar una alta relación señal-ruido (es decir, sin extinción de la unión y de la señal específicas, pero eliminando la unión y el fondo inespecíficos)

Los tampones bloqueantes tradicionales contienen proteínas que pueden reaccionar de forma cruzada en ciertos sistemas de inmunodetección, lo que da como resultado un fondo alto y una señal reducida. Los tampones bloqueantes sin proteínas Pierce están desprovistos de proteínas y siguen siendo altamente eficaces en placas de bloqueo, membranas y otras superficies para ELISA, Western blotting, matrices de portaobjetos de vidrio y otras aplicaciones.

Productos relacionados
Tampón bloqueante Pierce sin proteínas T20 (PBS)
Tampón bloqueante Pierce sin proteínas (TBS)
Tampón bloqueante Pierce sin proteínas T20 (TBS)

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Nombre del producto químico o materialProtein-Free T20 (PBS)
Almacenamiento recomendadoAl recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente. Después de abrir, almacenar el producto a 4 °C.
Concentración1X
Para utilizar con (aplicación)ELISA
Forma físicaLíquido
Línea de productosPierce
Cantidad1 L
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

How can I reduce background bands in my Western blot?

Optimize the concentration of primary and secondary antibodies. In some cases, increasing the concentration of blocking agent (BSA or non-fat dry milk) or usiing an alternative blocking solution such as Starting Block or SuperBlock may reduce background signal. After incubation with the primary antibody, wash at least 2 times with TBST (include 0.5 M NaCl in one or more of the wash steps). Avoid Nonidet P40 or Triton X-100 in buffers because protein detection is decreased when these detergents are used.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Electrophoresis and Western Blotting Support Center.

Is the Pierce Protein-Free Blocking Buffer (Cat. No. 37571) animal-origin free (AOF)?

Yes, it is animal-origin free (AOF).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Quantitation Support Center.