2-Iodpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Iodpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Iodpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Iodpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 5029-67-4 | C5H4IN | 205.00 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 379330050
Preis (EUR)
123,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
123,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS5029-67-4
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to golden
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
GC>=97.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only