2,2'-Bitiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2,2'-Bitiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2,2'-Bitiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,2'-Bitiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 492-97-7 | C8H6S2 | 166.27 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
2.5 g
20 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 402690200
Precio (EUR)
140,00
Each
Cantidad:
20 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
140,00
Each
Identificadores químicos
CAS492-97-7
IUPAC Name2,2'-bithiophene
Molecular FormulaC8H6S2
InChI KeyOHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
SMILESS1C=CC=C1C1=CC=CS1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Off-white to dark green to blue
Appearance (Form)Crystals or low melting crystalline mass
Infrared spectrumConforms
GC>=96.0 %
Melting point30°C to 35°C

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only