Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Nouveaux produits
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • AXL Antibodies

          Invitrogen

          Axl Monoclonal Antibody (DS7HAXL), Brilliant Violet™ 421, eBioscience™

          View all (82) AXL antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Axl Monoclonal Antibody (DS7HAXL), Brilliant Violet™ 421, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Axl Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Axl Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Axl Antibody (404-1087-41) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were stained with HLA-DR Monoclonal Antibody, FITC (Product # 11-9956-42), CD1c Monoclonal Antibody, PE-Cyanine7 (Product # 25-0015-42), CD11c Monoclonal Antibody, Brilliant Ultra Violet 737 (Product # 367-0116-42), CD14 Monoclonal Antibody, Brilliant Ultra Violet 395 (Product # 363-0149-42), and Mouse IgG1 kappa Isotype Control, Brilliant Violet 421 (Product # 404-4714-81) (left) or Axl Monoclonal Antibody, Brilliant Violet 421 (right). Viable cells in the CD11c-positive, CD14-negative gate were used fo... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Axl Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          404-1087-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.125 µg)/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), Brilliant Violet™ 421, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          DS7HAXL

          Conjugate

          Brilliant Violet™ 421 Brilliant Violet™ 421 Brilliant Violet™ 421
          • APC 
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • Super Bright 436
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          406/423 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3250986

          Product Specific Information

          Description
          This DS7HAXL monoclonal antibody recognizes human Axl, a member of the TAM family of tyrosine kinase receptors that also includes MerTK and Tyro3. This DS7HAXL antibody will work in flow cytometry on both native and paraformaldehyde-fixed cells. It has also been shown to stain formalin-fixed, paraffin-embedded tissues for IHC analysis.

          Applications Tested
          This DS7HAXL antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This may be used at 5 µL (0.125 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Blocking Buffers
          When using two or more Super Bright, Brilliant Violet™, Brilliant Ultra Violet™, or other polymer dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) or Brilliant Stain Buffer (Product # 00-4409-75) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer or Brilliant Stain Buffer for more information.

          Fixation
          • Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation.
          • Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 407 nm; Emission: 423 nm; Laser: Violet Laser.

          BRILLIANT ULTRA VIOLET™ is a trademark or registered trademark of Becton, Dickinson and Company or its affiliates, and is used under license. Powered by Sirigen™.

          Target Information

          AXL is a chronic myelogenous leukemia-associated oncogene that is also associated with colon cancer and melanoma. The AXL protein is a receptor tyrosine kinase that transduces signals from the extracellular matrix into the cytoplasm by binding growth factors like vitamin K-dependent protein growth-arrest-specific gene 6, and is involved in the stimulation of cell proliferation. TAM receptors are also involved in phagocytosis of apoptotic cells. Mice lacking all three TAM receptors have several degenerative phenotypes linked to inefficient removal of apoptotic cells and membranes (e.g., in the retina and the male reproductive tract) and develop a severe autoimmune phenotype akin to systemic lupus erythematosus, including the production of broad spectrum auto-antibodies. In addition, Axl may function as a putative entry receptor for filoviruses. Axl is also used to identify a specific subpopulation of human blood dendritic cells, also referred to as Siglec 6+/Axl+ dendritic cells. Cellular expression of Axl can be upregulated by TLR ligands, such as LPS or poly I:C. Soluble Axl is generated by proteolytic cleavage of the membrane form. Increased plasma levels may be indicative of inflammation and cancer.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: AXL oncogene; AXL transforming sequence/gene; AZF1; oncogene AXL; putative tyrosine kinase receptor; sAXL; soluble AXL; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ARK; AXL3; JTK11; Tyro7; UFO

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P30530

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 558

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity phosphatidylserine binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity protein binding ATP binding
          Process(es)
          natural killer cell differentiation negative regulation of cytokine production positive regulation of cytokine-mediated signaling pathway phagocytosis signal transduction enzyme linked receptor protein signaling pathway transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway nervous system development positive regulation of signal transduction cell migration platelet activation negative regulation of interferon-gamma production positive regulation of natural killer cell differentiation cellular response to interferon-alpha negative regulation of apoptotic process viral entry into host cell vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway cell maturation positive regulation of pinocytosis regulation of lymphocyte activation positive regulation of protein kinase B signaling cellular response to lipopolysaccharide dendritic cell differentiation mononuclear cell differentiation positive regulation of viral life cycle negative regulation of dendritic cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Avis de confidentialité
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5d6d8bc979-v94d6:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: e71199a02a6c1449b2ac9ded8316d5734e8aa2de
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.62.0-2026.11.45-1.0