Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Ly-6A/E (Sca-1) Antibodies

          Invitrogen

          Ly-6A/E (Sca-1) Monoclonal Antibody (D7), Brilliant Violet™ 605, eBioscience™

          View all (35) Ly-6A/E (Sca-1) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Ly-6A/E (Sca-1) Monoclonal Antibody (D7), Brilliant Violet™ 605, eBioscience™

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Ly-6A/E (Sca-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Ly-6A/E (Sca-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Ly-6A/E (Sca-1) Antibody (406-5981-80) in Flow

          C57BL/6 mouse bone marrow cells were stained with Mouse Hematopoietic Lineage Antibody Cocktail, eFluor 450 (Product # 88-7772-82), CD117 (c-Kit) Monoclonal Antibody, PE (Product # 12-1171-82), and 0.125 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control, Brilliant Violet 605 (Product # 406-4321-81) (left) or 0.125 µg of Ly-6A/E (Sca-1) Monoclonal Antibody, Brilliant Violet 605 (right). Viable lineage-negative/low cells were used for analysis, as determined by 7-AAD (Product # 00-6993-50). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Ly-6A/E (Sca-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          406-5981-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          D7

          Conjugate

          Brilliant Violet™ 605 Brilliant Violet™ 605 Brilliant Violet™ 605
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          406/603 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2937184

          Product Specific Information

          Description
          The D7 monoclonal antibody reacts with mouse Sca-1, an 18 kDa member of the Ly-6 family of GPI-linked surface proteins. D7 reacts with both Ly-6E.1 and Ly-6A.2 molecules expressed by mouse hematopoietic stem cells, myeloid population and peripheral T and B cells. Non-activated splenocytes from Ly-6.2 strains including C57BL, SJL, 129, AKR, and others demonstrate higher frequency of D7-positive cells compared to the Ly-6.1 strains such as BALB/c, C3H, NZB and others. Sca-1 is expressed at high levels upon activation regardless of the Ly-6 haplotype. The Ly-6 family is involved in regulation and function of T cell activation. Sca-1 is a major phenotypic marker for mouse hematopoietic progenitor/stem cell subset.

          Applications Tested
          This D7 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells. This may be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Blocking Buffers
          When using two or more Super Bright, Brilliant Violet™, Brilliant Ultra Violet™, or other polymer dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) or Brilliant Stain Buffer (Product # 00-4409-75) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer or Brilliant Stain Buffer for more information.

          Light sensitivity
          This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation
          • Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation.
          • Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.
          • Our internal testing suggests that Brilliant Violet™ 605 (BV605) is not compatible with methanol-based fixation.

          Excitation: 407 nm; Emission: 605 nm; Laser: Violet Laser.

          BRILLIANT ULTRA VIOLET™ is a trademark or registered trademark of Becton, Dickinson and Company or its affiliates, and is used under license. Powered by Sirigen™.

          Target Information

          Stem Cell Antigen-1 (Sca-1) is a member of the lymphocyte antigen 6 (Ly-6) family. It is expressed on multipotent hematopoietic stem cells (HSC) and is used as a marker of HSC in mice. Sca-1 is used in combination with lineage depletion antibodies to identify murine HSC. Sca-1 can be found in fetal liver, adult bone marrow, and adult peripheral blood and spleen. Sca-1 may be involved in the regulation of B and T cell activation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: locus A/E; Locus AE; ly6a-e; Ly6A/E; Ly6e; lymphocyte antigen 6 complex; lymphocyte antigen 6 complex, locus A; lymphocyte antigen 6 complex, locus E; stem cell antigen 1; stem cell antigen 2; T-cell-activating protein; T-cell-activating protein precursor; thymic shared antigen 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1; Ly67; RIG-E; Sca-1; Sca-2; Sca1; TAP; TSA-1; Tsa1

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P05533, (Mouse) Q64253

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 110454, (Mouse) 17069

          View more View less

          Function(s)
          protein binding acetylcholine receptor inhibitor activity acetylcholine receptor binding
          Process(es)
          in utero embryonic development adrenal gland development organ growth norepinephrine metabolic process negative regulation of viral entry into host cell epinephrine secretion ventricular cardiac muscle tissue morphogenesis acetylcholine receptor signaling pathway response to bacterium
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-vlj45:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline