Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Neue Produkte
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD73 Antibodies

          Invitrogen

          CD73 Monoclonal Antibody (7G2)

          Advanced Verification
          5 Published Figures
          20 References
          View all (125) CD73 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD73 Monoclonal Antibody (7G2)

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (5)
          • Advanced Verification (2)
          CD73 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD73 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD73 Antibody (41-0200) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of CD73 was performed using 70% confluent log phase U-87 MG cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 15 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with CD73 Monoclonal Antibody (7G2) (Product # 41-0200) at a concentration of 1 µg/mL in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Goat anti-Mouse IgG (H+L) Superclonal™ Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 co... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD73 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD73 Antibody in Western Blot (WB)
          CD73 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD73 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD73 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD73 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD73 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD73 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD73 Antibody
          CD73 Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          CD73 Monoclonal Antibody (7G2)

          Product Details

          41-0200

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          View 5 publications 5 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          View 8 publications 8 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Functional Assay (Functional)

          Assay-dependent
          -

          Inhibition Assays (Inhibition)

          Assay-dependent
          -

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          7G2

          Immunogen

          Highly purified human placental CD73 protein
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2533492

          Target Information

          CD73, also known as Ecto-5-prime-nucleotidase or 5-prime-ribonucleotide phosphohydrolase, is an enzyme that catalyzes the conversion of purine 5-prime mononucleotides to nucleosides at neutral pH, with AMP as its preferred substrate. It is composed of a dimer of two identical 70 kDa subunits, externally bound to the plasma membrane via a glycosyl phosphatidyl inositol linkage. CD73 serves as a marker of lymphocyte differentiation and is expressed on a subset of lymphocytes, increasing during lymphocyte maturation. It is found on memory CD4 T cells, which resemble uncommitted primed precursor helper cells (Thpp) capable of differentiating into Th1 or Th2 cells, and is also present on regulatory T cells. CD73 deficiency is associated with various immunodeficiency diseases. Other forms of 5-prime nucleotidase exist in the cytoplasm and lysosomes, distinguishable from CD73 by their substrate affinities, requirement for divalent magnesium ions, activation by ATP, and inhibition by inorganic phosphate. The CD73 gene is localized to chromosome 6q14-q21, and defects in this gene can lead to conditions such as calcification of joints and arteries, and intestinal tuberculosis. Additionally, two transcript variants encoding different isoforms of CD73 have been identified.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 5'-deoxynucleotidase; 5'-NT; ecto-5'-nucleotidase; IMP-specific 5'-nucleotidase; Purine 5-Prime-Nucleotidase; thymidylate 5'-phosphatase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CALJA; CD73; E5NT; eN; eNT; NT; NT5; NTE

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P21589

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4907

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding 5'-deoxynucleotidase activity protein binding 5'-nucleotidase activity zinc ion binding hydrolase activity hydrolase activity, acting on ester bonds identical protein binding metal ion binding
          Process(es)
          AMP catabolic process leukocyte cell-cell adhesion nucleotide catabolic process biomineral tissue development response to ATP ADP catabolic process ATP metabolic process calcium ion homeostasis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-5bc99cc877-nnlvt:80/100.66.74.151:80.
          git-commit: a70b05477dc28cec55d7eafa2ce360191b99e591
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.58.0-2026.09.99-1.0