D(+)-Glucose, ACS Reagenz, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
D(+)-Glucose, ACS Reagenz, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
D(+)-Glucose, ACS Reagenz, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

D(+)-Glucose, ACS Reagenz, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 50-99-7 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 410955000
Preis (EUR)
48,65
Exklusiv online
53,80
Ersparnis 5,15 (10%)
Each
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
48,65
Exklusiv online
53,80
Ersparnis 5,15 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS50-99-7
IUPAC Name6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
Molecular FormulaC6H12O6
InChI KeyWQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N
SMILESOCC1OC(O)C(O)C(O)C1O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Loss on drying=<0.2 % (105°C, 6 h)
Residue after ignition=<0.02 %
Iron (Fe)=<5 ppm
StarchPasses test
Appearance (Color)White
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke