Naftol AS-BI fosfato, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Naftol AS-BI fosfato, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Naftol AS-BI fosfato, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Naftol AS-BI fosfato, 93 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1919-91-1 | C18H15BrNO6P | 452.2 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
4153100101 gFrasco de vidrio
Número de catálogo 415310010
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS1919-91-1
IUPAC Namedisodium 6-bromo-3-[(2-methoxyphenyl)carbamoyl]naphthalen-2-yl phosphate
Molecular FormulaC18H13BrNNa2O6P
InChI KeyHESHHBAVKCAKQF-UHFFFAOYSA-L
SMILES[Na+].[Na+].COC1=CC=CC=C1NC(=O)C1=C(OP([O-])([O-])=O)C=C2C=CC(Br)=CC2=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Crystalline powder
Appearance (Color)White to light yellow
Infrared spectrumConforms
HPLC>=91 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only