1-BOC-3-Azetidinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-BOC-3-Azetidinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-BOC-3-Azetidinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-BOC-3-Azetidinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 398489-26-4 | C8H13NO3 | 171.20 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo 442040010
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS398489-26-4
IUPAC Nametert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate
Molecular FormulaC8H13NO3
InChI KeyVMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to light brown
Melting point48°C to 54°C
Appearance (Form)Crystalline powder or solid
GC>=96.0 %
Infrared spectrumConforms

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only