Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • IL-4 Antibodies

          Invitrogen

          IL-4 Monoclonal Antibody (11B11), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          40 Published Figures
          33 References
          View all (97) IL-4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-4 Monoclonal Antibody (11B11), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (40)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 41

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-4 Antibody (46-7041-80) in Flow

          Mouse Th2-polarized splenocytes were unstimulated (left) or restimulated (right) with the Cell Stimulation Cocktail (plus protein transport inhibitors) (Product # 00-4975-03). Cells were intracellularly stained with Anti-Mouse CD4 APC-eFluor® 780 (Product # 47-0041-82) and 0.06 µg of Anti-Mouse IL-4 PerCP-eFluor® 710. Total viable cells, as determined by Fixable Viability Dye eFluor® 450 (Product # 65-0863-14), were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          46-7041-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.125 µg/test
          View 32 publications 32 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG1 kappa Isotype Control (eBRG1), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          11B11

          Conjugate

          PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • APC 
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 786
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          482/708 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2573826

          Product Specific Information

          Description: The 11B11 antibody reacts with mouse interleukin-4 (IL-4), a 14 kD cytokine. The 11B11 antibody is a neutralizing antibody. mouse IL-4, also known as BCDF, BCGF-1 and BSF-1, is secreted by activated Th2 and natural killer T cells, and to a lesser extent by Th1 and mast cells. IL-4 is species-specific and promotes proliferation and differentiation of B cells. IL-4, in conjunction with other signals such as CD40, induces Ig isotype switching of B cells and the upregulation of surface MHC class II and CD23.

          Applications Reported: This 11B11 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 11B11 antibody has been tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of Th2 polarized and stimulated mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          PerCP-eFluor® 710 emits at 710 nm and is excited with the blue laser (488 nm); it can be used in place of PerCP-Cyanine5.5. We recommend using a 710/50 bandpass filter, however, the 695/40 bandpass filter is an acceptable alternative. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-822-49) (100 µL cell sample + 100 µL IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333-54) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 488 nm; Emission: 710 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Interleukin-4 (IL-4) is a pleiotropic, immune-modulatory cytokine produced by activated T cells, and serves as a ligand for interleukin 4 receptor. IL-4 has been found to have the broadest range of actions. The interleukin 4 receptor also binds to IL13, which may contribute to many overlapping functions of this cytokine and IL13. STAT6, a signal transducer and activator of transcription, has been shown to play an important role in mediating the immune regulatory signal of IL-4. The IL-4 gene, IL-3, IL-5, IL-13, and CSF2 form a cytokine gene cluster on chromosome 5q. In particular, IL-4 is located in close proximity to IL13 on the chromosome. Further, the IL-4 gene, IL13 and IL5 are found to be coordinated by several long-range regulatory elements over a 120 kilobase range on the chromosome. IL-4 delta 2 is a known splice variant of IL-4.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B-cell growth factor 1; B-cell IgG differentiation factor; B-cell stimulatory factor 1; H-IL-4; IGG1 induction factor; IL4; ILN; Interleukin; interleukin mRNA; Interleukin4; lymphocyte stimulatory factor 1; M-IL-4; MGC79402; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BSF-1; Il-4

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P07750

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16189

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity cytokine receptor binding interleukin-4 receptor binding growth factor activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter microglial cell activation positive regulation of protein phosphorylation innate immune response in mucosa positive regulation of defense response to virus by host T-helper 1 cell lineage commitment positive regulation of immunoglobulin production negative regulation of acute inflammatory response negative regulation of chronic inflammatory response positive regulation of leukocyte chemotaxis negative regulation of leukocyte activation immune response JAK-STAT cascade cholesterol metabolic process positive regulation of cell proliferation response to nematode regulation of proton transport response to selenium ion positive regulation of gene expression negative regulation of epithelial cell migration positive regulation of macroautophagy positive regulation of cell migration positive regulation of B cell proliferation B cell costimulation negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of chemokine production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-13 production interleukin-4-mediated signaling pathway positive regulation of T cell proliferation positive regulation of activated T cell proliferation T cell activation macrophage activation positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein defense response to protozoan myeloid dendritic cell differentiation negative regulation of macrophage activation positive regulation of mast cell degranulation negative regulation of nitric oxide biosynthetic process T-helper 2 cell differentiation leukocyte activation positive regulation of MHC class II biosynthetic process positive regulation of T cell differentiation negative regulation of osteoclast differentiation negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of receptor-mediated endocytosis positive regulation of isotype switching to IgE isotypes positive regulation of isotype switching to IgG isotypes negative regulation of inflammatory response positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation regulation of immune response negative regulation of T cell activation positive regulation of B cell activation negative regulation of white fat cell proliferation positive regulation of mononuclear cell migration dendritic cell differentiation extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand positive regulation of cold-induced thermogenesis neuroinflammatory response positive regulation of beta-amyloid clearance positive regulation of myoblast fusion positive regulation of cellular respiration positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process negative regulation of complement-dependent cytotoxicity negative regulation of cellular response to transforming growth factor beta stimulus negative regulation of T-helper 17 cell differentiation negative regulation of endothelial cell apoptotic process positive regulation of eosinophil chemotaxis positive regulation of B cell chemotaxis positive regulation of T-helper 2 cell cytokine production positive regulation of ATP biosynthetic process negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0