Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • ST2 Antibodies

          Invitrogen

          IL-33R (ST2) Monoclonal Antibody (RMST2-2), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          6 Published Figures
          21 References
          View all (115) ST2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-33R (ST2) Monoclonal Antibody (RMST2-2), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (6)
          IL-33R (ST2) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-33R (ST2) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-33R (ST2) Antibody (46-9335-80) in Flow

          Staining of mouse bone marrow-derived mast cells with Anti-Mouse Fc epsilon Receptor I alpha (FceR1) FITC (Product # 11-5898-82) and 0.125 µg of Rat IgG2a K Isotype Control PerCP-eFluor® 710 (Product # 46-4321-82) (left) or 0.125 µg of Anti-Mouse ST2 (IL-33R) PerCP-eFluor® 710 (right). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-33R (ST2) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-33R (ST2) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-33R (ST2) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-33R (ST2) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-33R (ST2) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-33R (ST2) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-33R (ST2) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          46-9335-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 21 publications 21 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          RMST2-2

          Conjugate

          PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710
          • Alexa Fluor 488 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • eFluor 450
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          482/708 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2573882

          Product Specific Information

          Description: The RMST2-2 monoclonal antibody reacts with ST2, also known as IL-33 receptor (IL-33R) or interleukin 1 receptor-like 1. ST2 is a member of the IL-1 receptor family. In the membrane-bound form, it consists of three extra-cellular immunoglobulin domains and an intracellular toll-interleukin-1 receptor domain. ST2 forms a dimer with IL-1R accessory protein in a ligand-dependent manner. The IL-33/ST2 interaction induces the production of TH2 cytokines. ST2 also has a soluble isoform lacking transmembrane and intracellular toll-interleukin-1 receptor domains. It is believed that the soluble form functions as a decoy receptor that can block membrane bound IL-33/ST2 interaction. ST2 is expressed by TH2 lymphocytes, mast cells, eosinophils, basophils, innate lymphocytes, smooth muscle cells, and endothelial cells and is involved in host defense, allergy, and inflammation. The IL-33/ST2 interaction has also been shown to be atheroprotective.

          Applications Reported: This RMST2-2 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This RMST2-2 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow-derived mast cells. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          PerCP-eFluor® 710 emits at 710 nm and is excited with the blue laser (488 nm); it can be used in place of PerCP-Cyanine5.5. We recommend using a 710/50 bandpass filter, however, the 695/40 bandpass filter is an acceptable alternative. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-822-49) (100 µL cell sample + 100 µL IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333-54) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 488 nm; Emission: 710 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          IL-33R, also known as ST2, is a receptor for IL-33. It is a member of the IL-1 receptor family of innate receptors. Its extracellular domain consists of 3 Ig-like domains that directly interact with its co-receptor IL-1RAcP, and the ligand alarmin, IL-33. IL-33 ligation results in the association of IL-33R complex with its adaptor proteins MyD88, IRAK1, IRAK4 and TRAF6, and activation of the NF-kB, and MAPK pathways. This, in turn, instigates the release of chemokines and cytokines such as IL-5, IL-6, IL-8, and IL-13. Two most common isoforms of IL-33R that result from alternative splicing are ST2L - the membrane bound form, and ST2S - the soluble form. The membrane bound form can be released from the cell surface by proteolytic cleavage. The soluble forms have been suggested to act as decoys dampening the IL-33 signaling. IL-33R is primarily expressed by mast cells, basophils, and eosinophils. In mouse, IL-33R expression has been shown on ILC2 and Th2 cells. IL-33R signaling has been implicated in the number of immune conditions, including allergies, arthritis, atherosclerosis and sepsis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: IL-1 R4; IL-1RL1; IL-33R; interleukin-33 receptor alpha chain; Interleukin1 receptor like 1; lymphocyte antigen 84; sIL 33R; soluble IL 33 Receptor; soluble IL 33R; T1 protein precursor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: DER4; Fit-1; Ly84; St2; St2-rs1; ST2L; T1; T1/ST2

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P14719

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 17082

          View more View less

          Function(s)
          interleukin-33 binding interleukin-33 receptor activity interleukin-1 receptor activity protein binding NAD+ nucleotidase, cyclic ADP-ribose generating
          Process(es)
          positive regulation of immune system process negative regulation of T-helper 1 type immune response inflammatory response signal transduction negative regulation of cell proliferation response to wounding macrophage differentiation negative regulation of interferon-gamma production positive regulation of chemokine production positive regulation of interleukin-5 production interleukin-33-mediated signaling pathway positive regulation of macrophage activation negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response cellular response to cytokine stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0