Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Neue Produkte
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • HLA-DR Antibodies

          Invitrogen

          HLA-DR Monoclonal Antibody (L243), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          Advanced Verification
          4 Published Figures
          7 References
          View all (227) HLA-DR antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HLA-DR Monoclonal Antibody (L243), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (4)
          • Advanced Verification (1)
          HLA-DR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          HLA-DR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HLA-DR Antibody (46-9952-41) in Flow

          Staining of normal human peripheral blood cells with Mouse IgG2a kappa Isotype Control PerCP-eFluor® 710 (Product # 46-4724-82) (blue histogram) or Anti-Human HLA-DR PerCP-eFluor® 710 (purple histogram). Cells in the lymphocyte (left) or monocyte (right) gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HLA-DR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-DR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-DR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-DR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-DR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-DR Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          46-9952-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.06 µg)/test
          View 7 publications 7 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Cynomolgus monkey, Human, Non-human primate, Rhesus monkey

          Published species

          Human, Rhesus monkey

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2a kappa Isotype Control (eBM2a), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          L243

          Conjugate

          PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • eFluor 450
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          482/708 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10671412

          Product Specific Information

          Description: The L243 mAb reacts with the human major histocompatibility complex (MHC) class II, HLA-DR. HLA-DR is expressed on the surface of human antigen presenting cells (APC) including B cells, monocytes, macrophages, DCs, and activated T cells. HLA-DR is a heterodimeric transmembrane protein composed of alpha and beta subunits and plays an important role in the presentation of peptides to CD4^+ T lymphocytes. The L243 antibody recognizes a different epitope than the LN3 monoclonal antibody, and these antibodies do not cross-block binding to each other's respective epitopes.

          Applications Tested: This L243 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.06 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          PerCP-eFluor® 710 can be used in place of PE-Cy5, PE-Cy5.5 or PerCP-Cy5.5. PerCP-eFluor® 710 emits at 710 nm and is excited with the blue laser (488 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. For a filter configuration, we recommend using the 685 LP dichroic mirror and 710/40 band pass filter, however the 695/40 band pass filter is an acceptable alternative.

          Our testing indicates that PerCP-eFluor® 710 conjugated antibodies are stable when stained samples are exposed to freshly prepared 2% formaldehyde overnight at 4°C, but please evaluate for alternative fixation protocols.

          Excitation: 488 nm; Emission: 710 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          HLA-DR, like other MHC class II molecules, is a transmembrane glycoprotein composed of a 36 kDa alpha chain (DRA) and 27 kDa beta chain (DRB). The alpha chain gene contains 5 exons. Exon 1 encodes the leader peptide, exons 2 and 3 encode the two extracellular domains, and exon 4 encodes the transmembrane domain and the cytoplasmic tail. DRA does not have polymorphisms in the peptide binding part and acts as the sole alpha chain for DRB1, DRB3, DRB4 and DRB5. Within the DR molecule the beta chain contains all the polymorphisms specifying the peptide binding specificities. Hundreds of DRB1 alleles have been described and typing for these polymorphisms is routinely done for bone marrow and kidney transplantation. HLA-DR is expressed primarily on antigen presenting cells such as B lymphocytes, monocytes, macrophages, thymic epithelial cells and activated T lymphocytes. Three loci, DR, DQ and DP, encode the major expressed products of the human class II region. The human MHC class II molecules bind intracellularly processed peptides, present them to T-helper cells, and have a critical role in the initiation of the immune response.

          HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD74 antigen; CD74 antigen (invariant polypeptide of major histocompatibility complex, class II antigen-associated); CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain; cell surface glycoprotein; integral membrane protein; class II HLA histocompatibility antigen; class II MHC-associated invariant chain peptide; DASS-397D15.1; DLA DRBB1 beta chain; DLA-DR beta; DR beta-5; DR7 beta-chain glycoprotein; DRB1; DRB52; DRw53 beta-chain glycoprotein; ERLA-005; FLJ51114; FLJ75017; FLJ76359; gamma chain of class II antigens; histocompatibility antigen HLA-DR alpha; HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 3 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 4 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR-1 beta chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR-5 beta chain; HLA-DR alpha-chain; hla-dr antigen alpha chain; hla-dr antigen heavy chain; HLA-DR antigens-associated invariant chain; HLA-DR-alpha chain precursor; HLA-DR-beta chain; HLA-DR-gamma; HLA-DR11-14N allele; HLA-DRA; HLA-DRB1; human leucocyte antigen; human leucocyte antigen DRB1; human leucocyte antigen DRB3; Ia-associated invariant chain; leukocyte antigen; lymphocyte antigen DRB1; major histocompatibility complex, class II, DRB3; MHC class II antigen; MHC class II antigen beta chain; MHC class II antigen DR beta 3 chain; MHC class II antigen DRA; MHC class II antigen DRB3; MHC class II antigen DRB4; MHC class II antigen DRB5; MHC class II DLA-DR-beta-1; MHC class II DLA-DRB; MHC class II DR beta 1; MHC class II DR beta chain; MHC class II HLA-DR beta 1 chain; MHC class II HLA-DR beta 3 chain; MHC class II HLA-DR4 protein; MHC class II HLA-DR4/w53 protein; MHC class II protein; MHC DLA-DR-beta-1 precursor; MHC DR beta protein precursor; MHC DR-beta; MHC DR7-beta-1 chain; MHC DR7-beta-2 chain; MHC HLA DR5 cell surface glycoprotein beta chain precursor; MHC HLA-DR gamma chain; MHC HLA-DR-beta chain; MHC HLA-DR-beta chain precursor; MHC HLA-DR-beta chain precursor old gene name 'HLA-DRA1'; MHC HLA-DR-beta surface glycoprotein; MHC HLA-DR-beta-1 chain; MHC HLA-DR-beta-1 precursor; MHC HLA-DR-beta-2 precursor; MHC HLA-DR1-beta; MHC HLA-DR2 (non-Dw2/non-Dw12)b glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw12)a glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw12)b glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw2)a glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw2)b glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(non-Dw2/non-Dw12)a glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DRw10-beta-2 protein precursor; MHC2; MHCII; unnamed protein product; XXbac-BPG161M6.1

          View more View less

          Gene Aliases: CLIP; DHLAG; DLA-DRB1; DLA-DRBB1; DR4; DRB; DRB1; DRB3; DRB4; DRB5; DRBB1; HLA DRB3; HLA-DR1B; HLA-DR3B; HLA-DR4B; HLA-DRA1; HLA-DRB; HLA-DRB3*; HLA-DRB4*; HLA-DRB5*; HLADG; Ia-GAMMA; II; LA-DRB; p33; SS1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04233, (Human) P01903, (Dog) P18470, (Human) P01911, (Human) P79483, (Human) P13762, (Human) Q30154

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rhesus monkey) 710820, (Human) 972, (Cynomolgus monkey) 102131412, (Dog) 479329, (Human) 3122, (Dog) 474860, (Human) 3123, (Human) 3125, (Human) 3126, (Human) 3127

          View more View less

          Function(s)
          beta-amyloid binding cytokine receptor activity protein binding cytokine binding MHC class II protein complex binding macrophage migration inhibitory factor binding MHC class II protein binding CD4 receptor binding MHC class II protein binding, via antigen binding groove identical protein binding protein binding involved in protein folding nitric-oxide synthase binding polysaccharide binding peptide antigen binding T cell receptor binding structural constituent of cytoskeleton MHC class II receptor activity scaffold/adaptor protein major histocompatibility complex protein
          Process(es)
          prostaglandin biosynthetic process positive regulation of cytokine-mediated signaling pathway T cell activation involved in immune response positive regulation of dendritic cell antigen processing and presentation negative regulation of peptide secretion positive regulation of type 2 immune response negative regulation of mature B cell apoptotic process protein folding intracellular protein transport immune response positive regulation of gene expression immunoglobulin mediated immune response antigen processing and presentation antigen processing and presentation of endogenous antigen negative regulation of cell migration positive regulation of B cell proliferation positive regulation of prostaglandin biosynthetic process positive regulation of chemokine production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production response to interferon-gamma macrophage migration inhibitory factor signaling pathway regulation of macrophage activation negative regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator T cell selection positive regulation of monocyte differentiation negative regulation of viral entry into host cell positive regulation of fibroblast proliferation protein stabilization positive regulation of macrophage cytokine production protein-containing complex assembly protein trimerization positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of neutrophil chemotaxis negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production positive regulation of macrophage migration inhibitory factor signaling pathway positive regulation of T cell mediated cytotoxicity myeloid dendritic cell antigen processing and presentation antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class II peptide antigen assembly with MHC class II protein complex antigen processing and presentation of peptide or polysaccharide antigen via MHC class II antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II positive regulation of CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell differentiation positive regulation of memory T cell differentiation regulation of T-helper cell differentiation positive regulation of immune response positive regulation of T cell activation cognition positive regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell activation adaptive immune response inflammatory response to antigenic stimulus positive regulation of T cell mediated immune response to tumor cell negative regulation of inflammatory response to antigenic stimulus humoral immune response cytoskeleton organization signal transduction epidermis development detection of bacterium macrophage differentiation regulation of interleukin-10 production regulation of interleukin-4 production negative regulation of interferon-gamma production positive regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus T-helper 1 type immune response negative regulation of T cell proliferation T cell receptor signaling pathway protein tetramerization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Datenschutzerklärung
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0