Tenofovir
Tenofovir
Tenofovir
Thermo Scientific Chemicals

Tenofovir

CAS: 147127-20-6 | C9H14N5O4P, C9 H14 N5 O4 P | 287.22 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer 465610010
Preis (EUR)
58,60
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
58,60
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS147127-20-6
IUPAC Name({[(2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy}methyl)phosphonic acid
Molecular FormulaC9H14N5O4P
InChI KeySGOIRFVFHAKUTI-ZCFIWIBFSA-N
SMILESC[C@H](CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12)OCP(O)(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to almost white
Appearance (Form)Powder
HPLC>=97.5 %
Infrared spectrumConforms
Water=<3 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only