Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Neue Produkte
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Arginase 1 Antibodies

          Invitrogen

          Arginase 1 Monoclonal Antibody (A1exF5), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          Advanced Verification
          26 Published Figures
          36 References
          View all (119) Arginase 1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Arginase 1 Monoclonal Antibody (A1exF5), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (26)
          • Advanced Verification (1)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 28

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Arginase 1 Antibody (53-3697-80) in Flow

          Normal human lysed whole blood cells were stained intracellularly, using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol, with 0.5 µg of Arginase 1 Monoclonal Antibody, Alexa Fluor 488. Cells were co-stained with either CD16 Monoclonal Antibody, APC (Product # 17-0168-42) or CD193 Monoclonal Antibody, PE (Product # 12-1939-42). Cells in the granulocyte gate (left panel) were used for analysis and were gated on either the CD193+ population (blue histogram) or the CD16+ population (purple histogra... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Arginase 1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Arginase 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Arginase 1 Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          53-3697-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1.0 µg/test
          View 29 publications 29 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          A1exF5

          Immunogen

          E.coli-derived recombinant mouse Arginase 1

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • eFluor 450
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          499/520 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2734830

          Product Specific Information

          Description: The monoclonal antibody A1exF5 recognizes both human and mouse Arginase 1, a cytosolic enzyme (Arg1). This A1exF5 clone is compatible with both, the standard intracellular protocols, and the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set.

          Applications Reported: This A1exF5 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This A1exF5 antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol. Please refer to BestProtocols®: Protocol A: Two step protocol for (cytoplasmic) intracellular proteins located under the Resources Tab online. This may be used at less than or equal to 1.0 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488 nm; Emission: 519 nm; Laser: Blue Laser.

          Target Information

          Arginase-1 (Arg1) is a 35 kDa enzyme converting L-arginine to urea and L-ornithine, which is the final step in the urea cycle. The resulting polyamines are important for cell proliferation and removal of toxins that arise from protein degradation. By degrading arginine, Arginase 1 deprives NO synthase of its substrate and down-regulates nitric oxide production. In both human and mouse, Arginase 1 is expressed in the liver, neutrophils, myeloid derived suppressor cells (MDSC) and neural stem cells. In human, expression in blood neutrophils but not in CCR3+ granulocytes has been reported. In mice, expression of Arginase 1 is one of the hallmarks of alternatively activated macrophages (M2a). Arginase-1 may be expressed in the myeloid cells infiltrating tumors, and is typically found in the majority of hepatocellular carcinomas. Defects in Arginase 1 are the cause of argininemia, an autosomal recessive disorder characterized by hyperammonemia.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: A-I; Arg1; Arginase; arginase (EC 3.5.3.1); arginase 1 liver; arginase 1, liver; arginase I; arginase, liver; Arginase1; HGNC:663; Liver Arginase; liver-type arginase; Type 1 Arginase; type I arginase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI; Arg-1; PGIF

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P05089, (Mouse) Q61176

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 383, (Mouse) 11846

          View more View less

          Function(s)
          arginase activity protein binding hydrolase activity, acting on carbon-nitrogen (but not peptide) bonds, in linear amidines manganese ion binding metal ion binding identical protein binding
          Process(es)
          urea cycle arginine metabolic process arginine catabolic process regulation of cell proliferation negative regulation of T cell proliferation defense response to protozoan negative regulation of activated T cell proliferation negative regulation of interferon-gamma-mediated signaling pathway neutrophil mediated killing of fungus negative regulation of T-helper 2 cell cytokine production positive regulation of endothelial cell proliferation response to nematode response to selenium ion collagen biosynthetic process positive regulation of neutrophil mediated killing of fungus regulation of L-arginine import across plasma membrane
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Datenschutzerklärung
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0