Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • RET Antibodies

          NeoBiotechnologies

          RET Proto-oncogene Monoclonal Antibody (RET/8791)

          View all (89) RET antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite RET Proto-oncogene Monoclonal Antibody (RET/8791)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          RET Proto-oncogene Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          RET Proto-oncogene Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          RET Proto-oncogene Antibody (5979-MSM16-P1) in IHC (P)

          Formalin-fixed, paraffin-embedded human parathyroid stained with RET Mouse Monoclonal Antibody (RET/8791). HIER: Tris/EDTA, pH9.0, 45 min. 2°C: HRP-polymer, 30 min. DAB, 5 min. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          RET Proto-oncogene Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RET Proto-oncogene Monoclonal Antibody (RET/8791)

          Product Details

          5979-MSM16-P1

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2c, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          RET/8791

          Immunogen

          Recombinant fragment (around aa 702-848) of human RET protein.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Positive Control: colon or prostate carcinoma. Human breast

          Cellular Location: Membrane.

          Target Information

          The receptor tyrosine kinase RET is a member of the cadherin superfamily. RET plays a crucial role in neural crest development, and can undergo oncogenic activation by cytogenetic rearrangement. RET transduce signals for cell growth and differentiation. Mutations in the RET gene are associated with the disorders multiple endocrine neoplasia, type IIA, multiple endocrine neoplasia, type IIB, Hirschsprung disease, and medullary thyroid carcinoma. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for the RET gene. Additional transcript variants have been described for RET but their biological validity has not been confirmed.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Cadherin family member 12; Cadherin family member 12 (CDHF12); Cadherin related family member 16 (CDHR16); cadherin-related family member 16; EC 2.7.10.1; ELKS; Hydroxyaryl protein kinase; kinase Ret; Multiple endocrine neoplasia and medullary thyroid carcinoma 1; Oncogene RET; OTTHUMP00000216967; Proto-oncogene c-Ret; Proto-oncogene tyrosine-protein kinase receptor Ret; rearranged during transfection; ret; RET ELE1; ret proto-oncogene (multiple endocrine neoplasia and medullary thyroid carcinoma 1, Hirschsprung disease); RET receptor tyrosine kinase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CDHF12; CDHR16; HSCR1; MEN2A; MEN2B; MTC1; PTC; RET; RET-ELE1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P07949

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5979

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity calcium ion binding protein binding ATP binding kinase activity transferase activity signaling receptor activity
          Process(es)
          MAPK cascade ureteric bud development neural crest cell migration embryonic epithelial tube formation cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules neuron cell-cell adhesion signal transduction transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway nervous system development axon guidance posterior midgut development positive regulation of gene expression positive regulation of neuron projection development regulation of cell adhesion neuron differentiation positive regulation of cell migration membrane protein proteolysis positive regulation of cell adhesion mediated by integrin ureter maturation glial cell-derived neurotrophic factor receptor signaling pathway neuron maturation positive regulation of MAPK cascade positive regulation of cell size positive regulation of transcription, DNA-templated response to pain enteric nervous system development regulation of axonogenesis positive regulation of protein kinase B signaling Peyer's patch morphogenesis cellular response to retinoic acid positive regulation of metanephric glomerulus development lymphocyte migration into lymphoid organs GDF15-GFRAL signaling pathway positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline