Centrífugas ventiladas X4T
Centrífugas ventiladas X4T
Centrífugas ventiladas X4T
Centrífugas ventiladas X4T
Centrífugas ventiladas X4T
Thermo Scientific™

Centrífugas ventiladas X4T

Mejore su investigación con el Thermo Scientific Centrífuga de sobremesa ventilada serie X. La centrífuga X4T ofrece excelente potencia y versatilidad a través de su interfaz de pantalla táctil avanzada, conectividad perfecta y capacidades de cumplimiento integrales.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoTensiónRequisitos eléctricos
75007339General Use100 V100 V
75007340IVD-MD120 V120 V
75007341IVD-MD230 V220/240 V
75007343Uso general230 V220/240 V
Número de catálogo 75007339
Precio (USD)
-
Tipo:
General Use
Tensión:
100 V
Requisitos eléctricos:
100 V
Thermo Scientific Las centrífugas ventiladas X4T ofrecen alto rendimiento y versatilidad con una interfaz de usuario de pantalla táctil a todo color fácil de usar. Las centrífugas facilitan la programación para obtener resultados rápidos y permiten un fácil acceso para realizar un seguimiento del funcionamiento, la vida útil del rotor y el estado de la centrífuga. Con capacidad de hasta 4 L, permiten centrifugar 196 tubos de sangre, 40 tubos cónicos de 50 mL y 96 tubos cónicos de 15 mL. La máxima versatilidad se consigue con 18 rotores disponibles para elegir y Thermo Scientific Auto-Lock Intercambio de rotor para cambiar rápidamente entre aplicaciones. Disponible para comprar individualmente o en cómodos paquetes basados en aplicaciones. Los paquetes de cultivo celular incluyen la centrífuga, el rotor, Thermo Scientific ClickSeal Tapas de biocontención y un juego de cuatro adaptadores de tubos cónicos de 15 ml y 50 ml. Los paquetes de procesamiento de sangre incluyen la centrífuga, el rotor, ClickSeal tapas de biocontención y un juego de cuatro adaptadores de tubos de sangre de 5/7 mL y 9/10 mL.

Características de rendimiento

  • La interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil simplifica la operación con una barra de menú de fácil acceso y un ícono de estado de la centrífuga para un monitoreo rápido.
  • Thermo Scientific Efecto centrífugo acumulado (ACE ) Función integradora para una mayor reproducibilidad
  • Thermo Scientific La detección de desequilibrio SMARTSpin ayuda a optimizar la seguridad y maximiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio de carga residual para cada opción de rotor y cucharón.

Mayor sostenibilidad

  • Las funciones de programación promueven el ahorro de energía y permiten el inicio preprogramado de la centrífuga tan pronto como llega al laboratorio.
  • Thermo Scientific Fiberlite Los rotores pesan hasta un 60% menos que los rotores de metal equivalentes y, por lo tanto, aceleran/desaceleran más rápido, lo que se traduce en un menor consumo de energía por ejecución.
  • Opciones de rotor con parabrisas, incluido el Thermo Scientific H-Flex HS4, BioShield Los rotores 1000A y HIGHPlate 6000 permiten a los usuarios girar tubos, botellas y placas a velocidades más altas con menos energía que los diseños sin protección contra el viento.
  • Fabricado en una instalación certificada de cero residuos utilizando electricidad 100 % renovable en Osterode am Harz, Alemania.

Auto-Lock cambio de rotor

  • Cambio seguro y ergonómico del rotor mediante un botón en tan solo tres segundos sin necesidad de herramientas
  • Acceso completo a la cámara para facilitar la limpieza y ayuda a minimizar el riesgo de contaminación.
  • Flexibilidad para cambiar con rapidez entre aplicaciones y evolucionar con junto con las necesidades cambiantes de su laboratorio

ClickSeal tapas de biocontención

  • Opciones de sellado de biocontención que permite un sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes, diseñado ergonómicamente para utilizarse con la mano derecha o con la izquierda
  • Las señales de cierre audibles y visuales mejoran la seguridad
  • Certificación de biocontención del Instituto Nacional de Protección de la Salud, Porton Down, Reino Unido o TÜV NORD CERT GmbH, Alemania para rotores seleccionados

Versatilidad del rotor y Fiberlite Rotores de fibra de carbono :

  • Hasta 18 opciones de rotor, incluidas Fiberlite Opciones de rotor de fibra de carbono, para ayudar a maximizar el rendimiento y la flexibilidad
  • Fiberlite Los rotores de fibra de carbono están respaldados por una garantía de 15 años y sin limitación en los ciclos de uso.
  • La fibra de carbono ofrece la capacidad de moldear cada cavidad para adaptarse a tubos cónicos desechables, botellas y otros consumibles.
  • Thermo Scientific El rotor de alta capacidad TX-1000 tiene una excelente versatilidad de aplicación con una variedad de contenedores de muestras (botellas, botellas cónicas, tubos cónicos, tubos de fondo redondo, tubos de sangre, microtubos, microplacas, bolsas de sangre y bolsas de cultivo celular). Amplíe las opciones con el uso del adaptador BIOLink (75007304), que abre 17 configuraciones de adaptadores adicionales

Características de seguridad y ergonomía

  • Diseño que ahorra espacio con dimensiones compactas para optimizar el área de trabajo a una altura ergonómica
  • Las características de seguridad de la tapa promueven la carga y descarga ergonómica de las muestras y permiten una fácil limpieza

Conectividad y gestión de datos

  • El registro de eventos, el registro del rotor y los datos de los gráficos se pueden exportar a través de un sistema de fácil acceso. USB en formatos CSV o PDF
  • Los programas y los datos exportados se pueden descargar y compartir entre unidades.
  • Opcional Thermo Scientific SECURE-Spin Modo disponible, habilita funciones de control avanzadas y seguras en las centrífugas de la Serie X al respaldar el cumplimiento y la trazabilidad de la gestión de datos de 21 CFR Parte 11
  • La documentación rastreable admite el registro de auditoría para cambios de configuración y programa.
  • Compatible con Thermo Scientific Centri-Log Software de gestión de datos Plus que permite la monitorización remota de un número ilimitado de centrífugas y el seguimiento de muestras con un lector de código de barras

Cumplimiento y preparación para salas blancas

  • Clase ISO 6 modelos de sobremesa compatibles con salas blancas
  • Compatible con la descontaminación con peróxido de hidrógeno vaporizado
  • Uso general en laboratorio, certificado por IVD, opciones disponibles listadas por la FDA
Modelos anteriores:Sorvall X4 Pro, Multifuge X4 Pro, Sorvall XT, Multifuge 4S, Sorvall Leyenda T, Sorvall Leyenda XT, Sorvall Súper T21, Sorvall Leyenda X3, Sorvall DuPont T6000, Sorvall TC6, Jouan M22i
Especificaciones
Certificaciones/conformidadEN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 and 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC part 15
Tipo de controladorMicroprocessor
Dimensiones (Al x An x F)36.2 x 56.6 x 69 cm / 14.3 x 22.3 x 27.2 in.
PantallaFull Color Touch Screen Interface
Sistema de accionamientoDirect, Brushless Induction Low Profile
Requisitos eléctricos100 V
Frecuencia50/60Hz
Características ecológicasGreen Mode, scheduling features, greener rotor options
Altura con la tapa exterior abierta (imperial)33.9 in.
Altura con la tapa exterior abierta (métrico)86 cm
Uso en laboratorio/sala limpiaClass ISO 6 according to DIN EN ISO 14644-1
MaterialFront, top, sides: PC-ABS plastic painted with 2K PUR-based lacquer; metal housing: cold rolled steel with powder paint; centrifuge bowl: stainless steel; centrifuge feet: rubber
ModeloX4T Centrifuge
Peso neto89.0 kg / 196.2 lb
Nivel de ruido<50 dB(A)
Perfil (aceleración/frenado)Choices of 9 accel / 10 decel rates
Memoria para programasUp to 100 Programs, including multi-step programming via Touch Screen; Including customizable Pulse options
RotorRotor not included, select rotor separately
Rotor incluidoNo
Tiempo de actividadMax 99h, 59min, 59sec; also with continuous and customizable pulse
EstándaresISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, FDA listed, Device Class 1
TipoGeneral Use
Ventilado/aYes
Tensión100 V
Garantía5 Year Limited
Capacidad4 x 1000 mL BioBottles, 196 x 5/7 mL Blood Tubes, 148 x 9/10 mL Blood Tubes, 96 x 15 mL Conical Tubes, 40 x 50 mL Conical Tubes, 4 x 6 Microplates with TX-1000 Rotor
RCF máx.25,830 x g Fixed Angle (with microliter 30 x 2 mL rotor); 7,197 x g Swing-Out (with H-Flex HS4 rotor)
Vel. máx15,200 rpm (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 or Microliter 30 x 2 rotor)
RefrigeradoNo
Unit SizeEach