Thermostatted Single Cell Holder for GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 Spectrophotometers
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Thermostatted Single Cell Holder for GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 Spectrophotometers

Controle la temperatura de las muestras en aplicaciones para ciencias biológicas, como cinética bioquímica, análisis enzimático de alimentos y estudios de equilibrio.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)Incluye
840-306800Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160Soporte para 1 celda + cable de alimentación de Reino Unido
840-306600Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160Soporte para 1 celda + cable de alimentación de EE. UU.
840-306700Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160Soporte para 1 celda + cable de alimentación de la UE
222-238800Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160Peltier sellado TPS 1500W
Número de catálogo 840-306800
Precio (CLP)
-
Para utilizar con (equipo):
Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160
Incluye:
Soporte para 1 celda + cable de alimentación de Reino Unido

Perfectos para aplicaciones para ciencias biológicas, como cinética bioquímica, análisis enzimático de alimentos y estudios de equilibrio.

Portaceldas individual con termostato Peltier refrigerado por aire para espectrofotómetros GENESYS 140/150/180 y BioMate 160. El accesorio encaja dentro del compartimento de muestras del instrumento.
  • Incluye portaceldas para celdas cuadradas con trayectoria óptica de 10 mm
  • Escala de temperatura de 20 °C a 60 °C
  • Totalmente controlado con el software integrado del instrumento o con el software Thermo Scientific™ VISIONlite™
  • Agitación magnética (velocidad variable) para celdas de tamaño completo
  • Apto para su uso con celdas desenmascaradas ≥ 1000 μl volumen nominal
  • Las microceldas < 1000 μL deben ser de tipo enmascarado
  • Disponible un paquete adicional de 10 barras de agitación de cubetas recubiertas de PTFE (5 mm x 2 mm)
  • Fuente de alimentación multivoltaje
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160
Admite10 mm pathlength square cells
IncluyeSoporte para 1 celda + cable de alimentación de Reino Unido
Precisión de temperatura± 0,10 °C
Control de la temperatura con un termostatoAir-cooled Peltier
TipoSoporte de celdas individual con termostato Peltier
Unit SizeEach