Alcohol isoamílico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Alcohol isoamílico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Alcohol isoamílico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Fisher Chemical™

Alcohol isoamílico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Ver todo
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Número de catálogo A-6960-PB17
también denominado A/6960/PB17
Precio (USD)
-
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Pedido a granel o personalizado
Especificaciones
CAS123-51-3
Formula Weight (peso de la fórmula)88.15g/mol
Número MDL2934
Punto de fusión-117°C
Fórmula molecularC5H12O
Ver más
Alcohol isoamílico, extrapuro, SLR