Pierce™ EDC, formato No-Weigh™
Thermo Scientific™

Pierce™ EDC, formato No-Weigh™

Thermo Scientific Pierce EDC es un entrecruzador de longitud cero reactivo a carboxilo y amina. EDC reacciona primero con unMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
A3539110 x 1 mg
7714910 mg
229805 g
2298125 g
Número de catálogo A35391
Precio (MXN)
-
Cantidad:
10 x 1 mg
Pedido a granel o personalizado
Thermo Scientific Pierce EDC es un entrecruzador de longitud cero reactivo a carboxilo y amina. EDC reacciona primero con un grupo carboxilo y forma un intermediario o-acilisourea reactivo a la amina que reacciona rápidamente con un grupo amino para formar un enlace amida con la liberación de un subproducto de isourea. El intermediario es inestable en soluciones acuosas y, por tanto, los procedimientos de conjugación en dos pasos emplean N-hidroxisucinimida (NHS) para la estabilización. Si no reacciona con una amina, se producirá hidrólisis del intermediario, regeneración del carboxilo y liberación de una urea N-sustituida. Una reacción secundaria es la formación de una N-acilurea, que generalmente se limita a los carboxilos ubicados en regiones hidrófobas de las proteínas.

Los productos Thermo Scientific No-Weigh son reactivos especiales suministrados en un formato previamente indicado. El envase prepesado evita la pérdida de reactividad del reactivo y la contaminación con el tiempo eliminando la apertura y el cierre repetitivos del vial. El formato permite el uso de un vial de reactivo fresco cada vez, lo que elimina la molestia de pesar pequeñas cantidades de reactivos y reduce las preocupaciones sobre la estabilidad del reactivo.

Características de EDC:

• Grupo reactivo: Carbodiimida
• Objetivo de la reacción: activa los grupos carboxilo para que se conjuguen con grupos amino (aminas primarias)
• Varias estrategias de conjugación: obtenga una reacción de EDC solo con grupos objetivo o incluya NHS o Sulfo-NHS para aumentar la eficacia de la reacción o estabilizar los intermedios activos para una reacción posterior con las aminas
• Enlaces neutros: forma enlaces amida neutros entre carboxilos y aminas
• Reactivo soluble en agua: añádalo directamente a reacciones en tampones fisiológicos acuosos
• Derivados de la reacción solubles: se puede retirar fácilmente mediante un lavado con agua o ácido diluido
• Reactivo cristalino de alta pureza: se utiliza para crear derivados activados de gran calidad

Propiedades de EDC
• Fórmula molecular: C8H17N3·HCl
• Peso molecular: 191,7
• Longitud del agente del separador: 0 Å
• Número CAS: 25952-53-8
• Grupos reactivos: carbodiimida
• Reactividad: Forma un intermedio activo con grupos carboxilo con un pH de 4,7–6,0 (óptimo). A continuación, el intermedio reacciona con las aminas primarias.

El 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida hidrocloruro (EDC o EDAC) es un agente de entrecruzamiento de longitud cero utilizado para asociar los grupos carboxilo con aminas primarias. Este entrecruzador se ha utilizado en diversas aplicaciones, como la formación de enlaces amida en la síntesis de péptidos, la colocación de haptenos en proteínas de transporte para formar inmunógenos, el etiquetado de ácidos nucleicos a través de grupos de 5' fosfato y la creación de ésteres NHS reactivos a aminas de biomoléculas. El EDC reacciona con un carboxilo para formar un intermedio de O-acilisourea reactivo a aminas. Si este intermediario no encuentra una amina, se hidrolizará y regenerará el grupo carboxilo. En presencia de N-hidroxosulfosucinimida (Sulfo-NHS), el EDC se puede utilizar para convertir grupos carboxilo en ésteres Sulfo-NHS reactivos a aminas. Esto se consigue mediante la mezcla del EDC con una molécula que contiene carboxilo y la adición de Sulfo-NHS.

Aplicaciones:
• Conjugue los grupos carboxilos y aminos Grupos carboxilo entre péptidos y proteínas
• Acople haptenos a proteínas portadoras inmunogénicas (p. ej. acople un péptido a KLH)
• Inmovilice antígenos peptídicos a anticuerpos purificados por afinidad
• Cree compuestos de etiquetado reactivos a amina activados por NHS
• Entrecruce proteínas con superficies o gránulos recubiertos de carboxilo
• Active nanopartículas con ésteres reactivos a aminas de sulfo-NHS
• Etiquetado de ADN a través de grupos fosfatos 5' (consulte el Consejo Técnico n.º 30)

Referencias del producto:
Guía de aplicaciones del entrecruzador -- búsqueda de referencias bibliográficas recientes para este producto

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Permeabilidad celularNo
DescripciónEDC
FormularioPolvo
Método de etiquetadoEtiqueta química
Peso molecular191,7 de infrarrojo
PegiladoNo
Línea de productosNo-Weigh, Pierce
Cantidad10 x 1 mg
Fracción reactivaCarbodiimida
Condiciones de envíoHielo húmedo
SolubilidadAgua
Longitud del brazo del separador0,0 Å
Soluble en aguaSí
Reactividad químicaAmino-carboxilo
CleavableNo
Tipo de enlace cruzadoHeterobifuncionales
FormatoEstándar, de un solo uso, de calidad superior
Tipo de productoEntrecruzador
SeparadorCorto (< 10 Å)
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.

Preguntas frecuentes

Can NHS and EDC stock solutions be made for long-term storage before use?

No. EDC is very unstable in aqueous environments and must be dissolved immediately before use. NHS and Sulfo-NHS are relatively stable in solution but best results are obtained when they are dissolved immediately before use. Store these compounds desiccated at 4°C.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

How are NHS and Sulfo-NHS used?

These compounds are used to modify a carboxyl group to form an amine-reactive ester. This is accomplished by mixing NHS with a carboxyl-containing molecule and the carbodiimide EDC (Cat. No. 22980, 22981, 77149, A35391). EDC causes a dehydration reaction between the carboxyl and the NHS hydroxyl group, giving rise to an NHS-ester-activated molecule. The activated molecule can then be reacted spontaneously with a primary amine-containing molecule. Although the carboxyl-molecules can be made to react directly with amines using EDC, the reaction is much more efficient with NHS because a stable intermediate is created. In fact, molecules that are activated as NHS esters can be dried and stored for later reaction to amine-containing targets.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

What are NHS and Sulfo-NHS used for?

These compounds are used in conjunction with the crosslinker EDC (Cat. No. 22980, 22981, 77149, A35391) to synthesize amine-reactive labeling reagents, crosslinkers and conjugation compounds. Any compound containing a carboxylic acid (-COOH), such as a protein, or biotin or peptide, can be activated with NHS or Sulfo-NHS to form an NHS ester that will spontaneously react to form covalent amide linkages with proteins and other molecules that contain primary amines (-NH2).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

What is the difference between the Thermo Scientific CarboLink (now Glycolink) and CarboxyLink Resins?

The CarboxyLink Resin is for immobilizing carboxyl-containing biomolecules after EDC activation. CarboLink Resin is hydrazide-activated and immobilizes glycoproteins. Carbolink has been replaced with glycolink immobilization kits and resins. Glycolink can also be used to immobilize steroids or other molecules containing ketones. Both resins are capable of coupling ligands via carboxylic acids using EDC (Cat. No. 22980). Both immobilization chemistries are available on UltraLink Resin as UltraLink Hydrazide (glycoproteins) and UltraLink DADPA (carboxyl) Resins.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

How do CarboxyLink and DADPA UltraLink Resins immobilize molecules?

These resins are derivatized with diaminodipropylamine (DADPA). DADPA has a terminal primary amine that enables covalent immobilization of peptides or other carboxyl-containing (-COOH) molecules. When incubated with the resin and the carbodiimide crosslinker EDC (included in the CarboxyLink Immobilization Kit), carboxyl-containing molecules become permanently attached to the resin by stable amide bonds. The immobilized molecules can then be used in affinity purification procedures. CarboxyLink/DADPA UltraLink Coupling Resins can also be used to immobilize other kinds of molecules using alternative amine-reactive crosslinking chemistries.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.