TaqMan™ MGB Probe
Applied Biosystems™
TaqMan™ MGB Probe
Applied Biosystems TaqMan MGB(minor groove binder) 프로브는 TaqMan 화학 기술을 사용하여 Real-Time PCR 응용 분야에 사용되는 이중 표지 프로브입니다. TaqMan자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호5'프라이머 수정수량
A40005004JUN20,000 pmol
A40005000ABY6,000 pmol
A40005001ABY20,000 pmol
A40005002ABY50,000 pmol
A40005003JUN6,000 pmol
A40005005JUN50,000 pmol
A40005006Cyanine 56,000 pmol
A40005007Cyanine 520,000 pmol
A40005008Cyanine 550,000 pmol
4316034FAM, NED, TET, VIC6,000 pmol 스케일
4316032FAM, NED, TET, VIC50,000 pmol 스케일
4316033FAM, NED, TET, VIC20,000 pmol 스케일
카탈로그 번호 A40005004
제품 가격(KRW)
1,171,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
1,463,000
할인액 292,000 (20%)
Each
5'프라이머 수정:
JUN
수량:
20,000 pmol
Applied Biosystems TaqMan MGB(minor groove binder) 프로브는 TaqMan 화학 기술을 사용하여 Real-Time PCR 응용 분야에 사용되는 이중 표지 프로브입니다. TaqMan MGB 프로브는 5' 형광 reporter dye와 3' nonfluorescent quencher(NFQ)를 포함합니다. NFQ는 백그라운드 시그널을 낮추므로 정량 분석에서 더 나은 정밀도를 제공합니다. Custom TaqMan MGB 프로브는 HPLC로 정제되었으며 FAM, VIC, TET 및 NED의 reporter dye를 사용할 수 있습니다.
더 짧고 더 특이적인 프로브
TaqMan MGB 프로브에는 3’ 말단부에 MGB moiety가 포함되어 있어서 프로브의 melting temperature(TM)를 높여 probe/target 결합력을 안정화시켜줍니다. 이는 TaqMan MGB 프로브가 기존 프로브보다 훨씬 짧아서 많은 표적을 수용할 수 있어서 더 정확한 시퀀스 식별과 유연성을 제공할 수 있게 합니다.
Nonfluorescent quencher(NFQ)로 감도 극대화
TaqMan MGB 프로브는 NFQ를 통합하여 프로브의 다른 쪽 끝에 있는 형광 dye 라벨의 신호를 흡수(소광)합니다. MGB 프로브의 짧은 길이와 결합된 NFQ의 특성으로 인해 non-MGB NFQ 프로브보다 백그라운드 시그널을 낮춰줍니다. 백그라운드 시그널이 낮다는 것은 데이터의 감도와 정밀도가 높아짐을 의미합니다.
보장된 수율
선택한 유닛 크기는 합성 시작할 때의 양을 기준으로 두지 않고 최종적으로 당사가 제공하는 최소 양을 기준으로 합니다.
예상 배송 기간
북미의 경우 4–6일, 유럽의 경우 5-10일
당사는 또한 다음과 같은 서비스를 제공합니다.
• Applied Biosystems 맞춤형 프라이머 및 다양한 TaqMan 프로브. 자세히 알아보기›
• TaqMan MGB 프로브 및 프라이머는 사전 디자인되었거나 제조된 TaqMan 어세이로 제공됩니다. 자세히 알아보기›
• OEM 및 GMP 올리고 제조 등 상업용 제조 제품 및 서비스 자세히 알아보기›
다른 dye, 농도 또는 더 큰 양의 Lot이 필요하십니까? TaqMan Custom Assay와 Oligo Service는 실험 요구에 따라 맞춤형으로 설정할 수 있는 제품을 공급합니다. 자세히 알아보기›
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.
사양
3'프라이머 수정MGB-NFQ
5'프라이머 수정JUN
용도(장비)7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
형식Tube
내부 프로브 수정None
제품라인TaqMan
제품 유형TaqMan™ Probe
정제 방법HPLC
순도 또는 품질 등급HPLC
수량20,000 pmol
검출 방법TaqMan
용도(애플리케이션)Real Time PCR (qPCR)
형태Liquid
라벨 또는 염료JUN
PCR 방법RT-qPCR
Unit SizeEach