Tubos de perfil bajo y tapones planos
Thermo Scientific™

Tubos de perfil bajo y tapones planos

Las tiras de ocho tubos de perfil bajo Thermo Scientific con tapones planos reducen el «espacio muerto» entre la tapaMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de productoColor
AB0776Tubo de perfil bajo y tapón planoNatural
AB07738 tirasNatural
Número de catálogo AB0776
Precio (MXN)
-
Tipo de producto:
Tubo de perfil bajo y tapón plano
Color:
Natural
Pedido a granel o personalizado
Las tiras de ocho tubos de perfil bajo Thermo Scientific con tapones planos reducen el «espacio muerto» entre la tapa calentada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Los productos de perfil bajo se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción inferiores a 20 µL.

.Características de las tiras Thermo Scientific de ocho tubos de perfil bajo con tapones planos

• Aptas para bloques de termocicladores de 0,2 ml Capacidad máxima de
• 150 µL cuando están cerrados
• Perfil bajo para reducir el espacio muerto y aumentar la eficacia de la PCR
• Lengüetas del extremo A–H etiquetadas (ocho tiras)
•10 paquetes de 12 tiras

Aplicaciones
• PCR

Productos relacionados
Tubos de perfil bajo y tapones abovedados, tiras de ocho
Tubos de perfil bajo y tapones abovedados, tiras de ocho, varios colores
Tubos de perfil bajo y tapones planos, tiras de ocho
Tubos de perfil bajo y tapones planos, tiras de ocho, varios colores
Tubos de perfil bajo y tapones ultra transparentes, tiras de ocho
Tubos de perfil bajo (blanco) y tapones ultra transparentes, tiras de ocho
Tubos de perfil bajo y tapones abovedados, tiras de 12
Tubos de perfil bajo y tapones planos, tiras de 12
Tubos de perfil bajo, tiras de ocho
Tubos de perfil bajo, tiras de ocho
Tubos blancos de perfil bajo, tiras de 12
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación de ausencia de ADN y ARNasas
Para utilizar con (equipo)Termocicladores
Formato250 tubos de tiras y tapones
Cantidad250 strips
Velocidad de reacciónPerfil bajo
Volumen de trabajo (métrico)0,1 ml
Closure IncludedTapones planos
Tipo de tapónTapones planos
ColorNatural
MaterialPolipropileno
Tipo de productoTubo de perfil bajo y tapón plano
Volumen (métrico)0,15 mL
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

When should I use a Thermo Scientific low profile PCR plastic?

We recommend Thermo Scientific low profile PCR plates and tubes for reaction volumes below 20 µL. The low profile design minimizes the airspace between the PCR reaction and reduces evaporation effects, thereby increasing PCR efficiency in low volume reactions.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

What is a low profile Thermo Scientific plate/tube?

Low profile Thermo Scientific PCR plastics have shorter wells than the standard profile plastics, decreasing the “dead space” between the heated lid of the thermal cycler and the sample. This eliminates condensation on the side wall of the tube, preventing reduction in PCR volume and increasing the efficiency of the reaction.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

Are Thermo Scientific ABgene plastics endotoxin-free?

They are not certified endotoxin-free. However, their entire production process, from molding to final packaging, is carried out in a Class 100,000 clean room under ISO 9001 guidelines. All Thermo Scientific PCR plastics are certified free from RNase, DNase and human DNA.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

Are Thermo Scientific ABgene plastics sterile?

Thermo Scientific Abgene plastics are not typically sterilized as their entire production process, from molding to final packaging, is carried out in a Class 100,000 clean room under ISO 9001 guidelines. All Thermo Scientific PCR plastics are certified free from RNase, DNase and human DNA. In contrast, during typical non-clean room production, plastics are exposed to many contaminants including dust, bacterial cells, and DNA. The plastics are then sterilized to kill bacteria and inactivate RNases and DNases, but sterilization does not remove dust or DNA contamination. The dust particles left behind can inhibit PCR, and the damaged DNA fragments can still act as templates, leading to non-specific amplification.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.