PCR Plate, 96-well, low profile, skirted, black lettering, blue
Thermo Scientific™

PCR Plate, 96-well, low profile, skirted, black lettering, blue

Placas de PCR de perfil bajo y 96 pocillos Thermo Scientific, letras negras/placas azules, 25 placas, con faldón—: las placasMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
AB0800BL25 plates
Número de catálogo AB0800BL
Precio (MXN)
-
Cantidad:
25 plates
Pedido a granel o personalizado
Placas de PCR de perfil bajo y 96 pocillos Thermo Scientific, letras negras/placas azules, 25 placas, con faldón—: las placas con faldón y 96 pocillos Thermo Scientific tienen un perfil bajo, presentan un diseño de pared del pocillo fino y son compatibles con aplicaciones PCR. Presentan un tamaño ANSI:SBS y las placas son apilables para su uso en sistemas automatizados. Estas placas están disponibles como SuperPlates, que son más rígidas que las placas estándares, lo que facilita la manipulación robótica. Las placas de 96 pocillos y con faldón completo cuentan con una esquina recortada en la ubicación H1. Estas placas también tienen ocho orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada de él. La envoltura de faldón completo proporciona una superficie uniforme para el agarre de los brazos robóticos, lo que hace que la placa sea adecuada para su uso con sistemas automatizados.

Características de la placa de PCR de perfil bajo de 96 pocillos Thermo Scientific:

• Tamaño ANSI:SBS y apilables para su uso en sistemas automatizados.
• Perfil bajo para reducir el espacio muerto y aumentar la eficacia de PCR
• Disponible como SuperPlate, que ofrece 4 veces más rigidez para una mejor manipulación robótica
• Volumen del pocillo máximo de 0,2 ml (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
• Pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
• Sellable utilizando Thermo-Mat, películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y todas las tiras de tapones Thermo Scientific
• Presentan 8 orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada de él.
• El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación.
• Las paredes delgadas y uniformes de los pocillos ofrecen una transferencia de calor constante y máxima.
• Las versiones de letras negras presentan caracteres alfanuméricos negros para permitir la identificación sencilla de los pocillos.
• Las placas blancas están optimizadas para qPCR, lo que aumenta la sensibilidad y reduce la variabilidad en la detección de fluorescencia.
• Esquina recortada: H1

Aplicaciones
• PCR

Productos relacionados
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, blanca
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, azul
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, verde
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, negra
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, morada
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, roja
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, amarilla
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, letras negras
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, letras negras, blanca
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, letras negras, verde
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, letras negras, morada
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, letras negras, roja
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, letras negras, amarilla
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, estéril
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, con código de barras
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, con código de barras, blanca
Placa de PCR SuperPlate, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, con código de barras
Placa de PCR SuperPlate, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, con código de barras
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Para utilizar con (equipo)Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Envase25 placa
Tipo de productoMicroplaca de PCR
Cantidad25 plates
Velocidad de reacciónPerfil bajo
Estilo de faldaCon faldón
Volumen de trabajo (métrico)0,1 mL
Código de barrasSin código de barras
ColorAzul
MaterialPolipropileno
N.° de pocillos96
Unit SizeEach