You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
オンデマンド動画
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
ホーム
▸
すべての製品を見る
▸
マイクロプレート
▸
核酸反応アッセイマイクロプレート
▸
PCR Plate, 96-well, low profile, skirted, black lettering, yellow
Thermo Scientific™
PCR Plate, 96-well, low profile, skirted, black lettering, yellow
Thermo Scientific 96ウェルロープロファイルPCRプレート、黒色レタリング/黄色プレート、25プレート、スカート付き—Thermo Scientific 96ウェルフルスカートプレートは、ロープロファイルの薄いウェル壁設計で
、PCRアプリケーションに適合します
詳細を見る
テクニカルサポート
オーダーサポート
製品番号(カタログ番号)
数量
AB0800YL
プレート25枚
製品番号(カタログ番号)
AB0800YL
価格(JPY)
22,500
Each
お問い合わせください ›
数量:
プレート25枚
一括またはカスタム形式をリクエストする
Thermo Scientific 96ウェルロープロファイルPCRプレート、黒色レタリング/黄色プレート、25プレート、スカート付き—Thermo Scientific 96ウェルフルスカートプレートは、ロープロファイルの薄いウェル壁設計で、PCRアプリケーションに適合します。ANSI:SBS規格のフットプリントで、プレートは自動システムで使用するために積み重ね可能です。このプレートは、標準プレートよりも剛性が高く、ロボットハンドリングが容易なSuperPlateとして提供されています。96ウェルフルスカートプレートは、H1位置にカットコーナーを備えています。このプレートにはスカートに8個の穴があり、プレートの位置決めやサーマルサイクラーブロックからの取り外しに役立ちます。フルスカートの周囲は、ロボットアームがグリップできる平坦な表面を提供し、自動システムでの使用に適しています。
Thermo Scientific 96ウェルロープロファイルPCRプレートの特長:
• ANSI:SBS規格のフットプリントで、自動システムで使用するために積み重ね可能
• デッドスペースを削減しPCR効率を向上させるロープロファイル
• SuperPlateとして提供され、優れたロボットハンドリングのために4倍の剛性を確保
• 0.2 mLの最大ウェル容量(接着シールまたはヒートシールと併用する場合)
• サンプルの可視性を高める透明ウェル
• Thermoマット、接着フィルムおよびホイル、ヒートシール、すべてのThermo Scientificキャップストリップを使用してシーリング可能
• プレートの位置決めやサーマルサイクラーブロックからの取り外しに役立つスカートの8個の穴
• 各ウェルの周囲のリムが盛り上がった設計により、確実なシーリングと蒸発の防止を実現
• 均一で薄いウェル壁により、最大限の確実な熱伝導を提供
• 黒色レタリング付きバージョンには英数字の文字表示があり、ウェルを容易に識別可能
• 白色プレートは感度の向上と蛍光検出のばらつき低減によってqPCRに最適化
• カットコーナー:H1
アプリケーション
• PCR
関連製品
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカート付き
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカート付き、白色
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカート付き、青色
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカート付き、緑色
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカート付き、黒色
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカート付き、紫色
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカート付き、赤色
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカート付き、黄色
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカート付き、黒色レタリング
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカート付き、黒色レタリング、白色
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカート付き、黒色レタリング、青色
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカート付き、黒色レタリング、緑色
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカート付き、黒色レタリング、紫色
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカート付き、黒色レタリング、赤色
PPCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカート付き、滅菌
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカート付き、バーコード付き
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカート付き、バーコード付き、白色
SuperPlate PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカート付き、バーコード付き
SuperPlate PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカート付き、白色、バーコード付き
仕様
認証/コンプライアンス
RNase/DNaseフリー認証済み
使用対象 (装置)
リアルタイムPCRシステムまたはサーマルサイクラー
パッケージ
25プレート
製品タイプ
PCRマイクロプレート
数量
プレート25枚
反応速度
ロープロファイル
スカートスタイル
スカート付き
容量(メートル法)使用可能
0.1 mL
バーコード
No Barcode
色
黄色
材料
ポリプロピレン
ウェル数
96
Unit Size
Each