Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón
Thermo Scientific™

Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón

Placas de PCR de perfil bajo de 96 pocillos Thermo Scientific, 25 placas, con faldón: las placas con faldón completoMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorN.° por paquete
AB0800Transparente25
AB0800150Transparente150
Número de catálogo AB0800
Precio (MXN)
-
Color:
Transparente
N.° por paquete:
25
Pedido a granel o personalizado
Placas de PCR de perfil bajo de 96 pocillos Thermo Scientific, 25 placas, con faldón: las placas con faldón completo de 96 pocillos de Thermo Scientific tienen un diseño de perfil bajo y un diseño delgado de la pared del pocillo y son compatibles con aplicaciones de PCR y qPCR. Presentan un tamaño ANSI:SBS y las placas son apilables para su uso en sistemas automatizados. Estas placas están disponibles como SuperPlates, que son más rígidas que las placas estándares, lo que facilita la manipulación robótica. Las placas de 96 pocillos y con faldón completo cuentan con una esquina recortada en la ubicación H1. Estas placas también tienen ocho orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada de él. La envoltura de faldón completo proporciona una superficie uniforme para el agarre de los brazos robóticos, lo que hace que la placa sea adecuada para su uso con sistemas automatizados.

Características de la placa de PCR de perfil bajo de 96 pocillos Thermo Scientific:

• Tamaño ANSI:SBS y apilables para su uso en sistemas automatizados.
• Perfil bajo para reducir el espacio muerto y aumentar la eficacia de PCR
• Disponible como SuperPlate, que ofrece 4 veces más rigidez para una mejor manipulación robótica
• Volumen del pocillo máximo de 0,2 ml (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
• Pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
• Sellable utilizando Thermo-Mat, películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y todas las tiras de tapones Thermo Scientific
• Presentan 8 orificios en el faldón, lo que ayuda a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada de él.
• El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación.
• Las paredes delgadas y uniformes de los pocillos ofrecen una transferencia de calor constante y máxima.
• Las versiones de letras negras presentan caracteres alfanuméricos negros para permitir la identificación sencilla de los pocillos.
• Las placas blancas están optimizadas para qPCR, lo que aumenta la sensibilidad y reduce la variabilidad en la detección de fluorescencia.
• Esquina recortada: H1

Aplicaciones
• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real

Productos relacionados
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, faldón, blanca
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, azul
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, verde
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, negra
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, morada
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, roja
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, amarilla
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, letras negras
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, letras negras, blanca
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, letras negras, azul
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, letras negras, verde
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, letras negras, morada
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, letras negras, roja
Placa de PCR, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, letras negras, amarilla
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Para utilizar con (equipo)Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
N.° por paquete25
Envase25 placa
Tipo de productoMicroplaca de PCR
Cantidad25 plates
Velocidad de reacciónPerfil bajo
Estilo de faldaCon faldón
Volumen del pocillo (métrico)0,2 ml
Volumen de trabajo (métrico)0,1 ml
Código de barrasSin código de barras
ColorTransparente
MaterialPolipropileno
N.° de pocillos96
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

When should I use a Thermo Scientific low profile PCR plastic?

We recommend Thermo Scientific low profile PCR plates and tubes for reaction volumes below 20 µL. The low profile design minimizes the airspace between the PCR reaction and reduces evaporation effects, thereby increasing PCR efficiency in low volume reactions.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

What is a low profile Thermo Scientific plate/tube?

Low profile Thermo Scientific PCR plastics have shorter wells than the standard profile plastics, decreasing the “dead space” between the heated lid of the thermal cycler and the sample. This eliminates condensation on the side wall of the tube, preventing reduction in PCR volume and increasing the efficiency of the reaction.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

Plate warping is causing problems with the robot in my automated processes. How can I solve this?

We recommend Thermo Scientific Armadillo PCR plates which are designed for robotic handling with high rigidity and resistance. Combining the rigidity of a polycarbonate frame with thin walled polypropylene wells, the Armadillo plates provide superior thermal cycling performance under all conditions without warping.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

Are Thermo Scientific ABgene plastics endotoxin-free?

They are not certified endotoxin-free. However, their entire production process, from molding to final packaging, is carried out in a Class 100,000 clean room under ISO 9001 guidelines. All Thermo Scientific PCR plastics are certified free from RNase, DNase and human DNA.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

Are Thermo Scientific ABgene plastics sterile?

Thermo Scientific Abgene plastics are not typically sterilized as their entire production process, from molding to final packaging, is carried out in a Class 100,000 clean room under ISO 9001 guidelines. All Thermo Scientific PCR plastics are certified free from RNase, DNase and human DNA. In contrast, during typical non-clean room production, plastics are exposed to many contaminants including dust, bacterial cells, and DNA. The plastics are then sterilized to kill bacteria and inactivate RNases and DNases, but sterilization does not remove dust or DNA contamination. The dust particles left behind can inhibit PCR, and the damaged DNA fragments can still act as templates, leading to non-specific amplification.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.