Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • HLA-A3 Antibodies

          Invitrogen

          HLA-A3 Monoclonal Antibody (GAP.A3), NovaFluor™ Blue 610-70S, eBioscience™

          View all (16) HLA-A3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HLA-A3 Monoclonal Antibody (GAP.A3), NovaFluor™ Blue 610-70S, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          HLA-A3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          HLA-A3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HLA-A3 Antibody (H071T02B06-A) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were either left unstained (blue histogram) or stained with HLA-A3 Monoclonal Antibody, NovaFluor Blue 610-70S (purple histogram). Total viable cells in the lymphocyte gate were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with autofluorescence extraction. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HLA-A3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-A3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          H071T02B06-A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.6 µg)/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          GAP.A3

          Conjugate

          NovaFluor™ Blue 610-70S NovaFluor™ Blue 610-70S NovaFluor™ Blue 610-70S
          • APC 
          • FITC
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Red 725
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 730
          • NovaFluor Yellow 755
          • PE 
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          492/616 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.6 µg/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          RRID

          AB_3098778

          Product Specific Information

          Description
          The monoclonal antibody GAP.A3 reacts with the human major histocompatibility complex (MHC) class I molecule HLA-A3, which is a member of the HLA-A family. HLA-A3 is expressed by 15-25% of cancer patients and has been demonstrated to bind the tumor-associated antigen human telomerase reverse transcriptase (hTERT).

          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.

          Applications Tested
          This GAP.A3 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.6 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.

          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.

          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.

          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).

          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more

          Excitation: 492 nm; Emission: 616 nm; Laser: 488 nm (Blue) Laser

          Target Information

          HLA-A3 is a subtype of the HLA class I heavy chain paralogues, existing in two forms: HLA-A3.1 and HLA-A3.2, which differ at amino acid positions 152 and 156. HLA class I molecules are heterodimers consisting of a heavy chain and a light chain (beta-2 microglobulin), with the heavy chain anchored in the membrane. These molecules are highly polymorphic cell surface glycoproteins expressed on nearly all nucleated cells. HLA class I molecules play a central role in the immune system by presenting intracellular peptides derived from the endoplasmic reticulum lumen on the cell surface. Non-native peptides are recognized by circulating cytotoxic T lymphocytes, facilitating immune surveillance. The heavy chain of HLA-A is approximately 45 kDa and its gene contains 8 exons. Exons 2 and 3 encode the alpha1 and alpha2 domains, which bind the peptide, while exon 4 encodes the alpha3 domain, exon 5 encodes the transmembrane region, and exons 6 and 7 encode the cytoplasmic tail. Polymorphisms within exons 2 and 3 determine the peptide binding specificity of each class I molecule, and typing for these polymorphisms is routinely performed for bone marrow and kidney transplantation. Hundreds of HLA-A alleles have been described, and HLA and MHC antibodies are crucial in immunopeptidomics, aiding in the identification and characterization of neoantigens through techniques such as high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cell surface glycoprotein; integral membrane protein; heavy chain; HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain; HLA protein allele A25; HLA-A; HLA-A 2402; HLA-A*0201 alpha chain; human leukocyte antigen; HLA-A*0204; HLA-A*0207 alpha chain; human leukocyte antigen; HLA-A-0102 allele; HLA-A24AK; HLA-A25; human leukocyte antigen; leukocyte antigen class I-A; major histocompatibility complex class I A; MHC class I antigen HLA-A heavy chain; MHC HLA-A cell surface antigen; MHC HLA-A10-alpha-2 chain precursor; MHC HLA-A2.4a chain; MHC HLA-A24 cell surface glycoprotein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: HLAA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04439

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3105

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding receptor binding protein binding beta-2-microglobulin binding peptide antigen binding T cell receptor binding CD8 receptor binding TAP binding TAP complex binding
          Process(es)
          T cell mediated cytotoxicity positive regulation of T cell mediated cytotoxicity T cell mediated cytotoxicity directed against tumor cell target antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class Ib antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class Ib antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I via ER pathway, TAP-dependent antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I via ER pathway, TAP-independent peptide antigen assembly with MHC class I protein complex regulation of natural killer cell mediated immunity positive regulation of T cell cytokine production immune response detection of bacterium antibacterial humoral response antigen processing and presentation antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I positive regulation of interferon-gamma production CD8-positive, alpha-beta T cell activation protection from natural killer cell mediated cytotoxicity antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class I defense response to Gram-positive bacterium T cell receptor signaling pathway positive regulation of CD8-positive, alpha-beta T cell proliferation positive regulation of memory T cell activation positive regulation of CD8-positive, alpha-beta T cell activation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0