Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD61 (Integrin beta 3) Antibodies

          Invitrogen

          CD61 (Integrin beta 3) Monoclonal Antibody (2C9.G3), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience™

          View all (95) CD61 (Integrin beta 3) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD61 (Integrin beta 3) Monoclonal Antibody (2C9.G3), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD61 (Integrin beta 3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD61 (Integrin beta 3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD61 (Integrin beta 3) Antibody (M053T02B08-A) in Flow

          C57BL/6 mouse bone marrow were either left unstained (blue histogram) or stained with 0.2 µg of CD61 (Integrin beta 3) Monoclonal Antibody, NovaFluor Blue 660-120S (purple histogram). Total viable cells in the lymphoid (left) or myeloid (right) gates were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with autofluorescence extra... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD61 (Integrin beta 3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD61 (Integrin beta 3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          M053T02B08-A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.2 µg/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Armenian hamster / IgG

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2C9.G3

          Conjugate

          NovaFluor™ Blue 660-120S NovaFluor™ Blue 660-120S NovaFluor™ Blue 660-120S
          • Unconjugated
          • APC 
          • Biotin 
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Red 725
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 730
          • NovaFluor Yellow 755
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          492/665 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          RRID

          AB_3099241

          Product Specific Information

          Description
          The 2C9.G3 (HMb3-1) monoclonal antibody reacts with mouse and rat CD61, also known as the integrin beta3.

          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.

          Applications Tested
          The 2C9.G3 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes and bone marrow cells. This can be used at less than or equal to 0.2 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.

          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.

          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.

          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).

          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more

          Excitation: 508 nm; Emission: 664 nm; Laser: 488 nm (Blue) Laser

          Target Information

          CD61, also known as GPIIIa or ITGB3, is a 105 kDa glycoprotein expressed on activated T cells, granulocytes, megakaryocytes, platelets, and their precursors. It plays a crucial role in platelet aggregation and functions as a receptor for fibrinogen, fibronectin, von Willebrand factor, vitronectin, and thrombospondin. CD61 forms heterodimeric complexes by associating non-covalently with integrin alpha subunits: alphaV (CD51) to create the Vitronectin Receptor and alphaIIb (CD41) to form gpIIb/IIIa. These complexes are responsible for adhesion to extracellular matrix components, facilitating cell adhesion and cell-surface mediated signaling. CD61 is expressed on platelets and megakaryocytes in association with CD41, and on endothelial cells, monocytes, and osteoclasts in association with CD51. The protein product of CD61 is composed of an alpha chain and a beta chain, which can combine with multiple partners to form different integrins. Its involvement in cell adhesion and signaling underscores its importance in normal physiological processes. Dysfunction of CD61 is associated with diseases such as Glanzmann Thrombasthenia and Platelet type-16 Bleeding Disorder, highlighting its critical role in hemostasis and platelet function.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: GPIIIa; integrin beta 3 (Cd61); integrin, beta 3; platelet glycoprotein IIIa (GP3A); platelet gpIIIa; platelet membrane glycoprotein IIIa; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD61; GP3A; GPIIIa; INGRB3

          View more View less

          UniProt ID: (Rat) Q8R2H2, (Mouse) O54890

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rat) 29302, (Mouse) 16416

          View more View less

          Function(s)
          fibronectin binding protease binding protein disulfide isomerase activity obsolete cell adhesion receptor activity protein kinase C binding integrin binding protein binding fibroblast growth factor binding enzyme binding C-X3-C chemokine binding insulin-like growth factor I binding neuregulin binding identical protein binding vascular endothelial growth factor receptor 2 binding cell adhesion molecule binding extracellular matrix binding fibrinogen binding
          Process(es)
          positive regulation of endothelial cell proliferation positive regulation of cell-matrix adhesion positive regulation of leukocyte migration cell-substrate junction assembly cell adhesion cell-matrix adhesion integrin-mediated signaling pathway embryo implantation regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway positive regulation of cell proliferation positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression negative regulation of macrophage derived foam cell differentiation positive regulation of fibroblast migration negative regulation of lipid storage negative regulation of low-density lipoprotein particle clearance response to activity smooth muscle cell migration positive regulation of smooth muscle cell migration cell migration platelet activation regulation of cell migration positive regulation of cell migration cell-substrate adhesion negative regulation of lipid transport regulation of protein localization regulation of actin cytoskeleton organization cell adhesion mediated by integrin positive regulation of cell adhesion mediated by integrin cell-cell adhesion mediated by integrin positive regulation of osteoblast proliferation heterotypic cell-cell adhesion substrate adhesion-dependent cell spreading response to platelet-derived growth factor cellular response to platelet-derived growth factor stimulus apolipoprotein A-I-mediated signaling pathway apoptotic cell clearance positive regulation of angiogenesis positive regulation of bone resorption positive regulation of cell adhesion viral entry into host cell platelet-derived growth factor receptor signaling pathway positive regulation of fibroblast proliferation mesodermal cell differentiation positive regulation of smooth muscle cell proliferation negative regulation of lipoprotein metabolic process regulation of developmental process negative chemotaxis regulation of transport regulation of multicellular organismal process regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol regulation of serotonin uptake regulation of protein tyrosine kinase activity positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade platelet aggregation cellular response to mechanical stimulus cellular response to xenobiotic stimulus positive regulation of glomerular mesangial cell proliferation blood coagulation, fibrin clot formation maintenance of postsynaptic specialization structure regulation of postsynaptic neurotransmitter receptor internalization regulation of postsynaptic neurotransmitter receptor diffusion trapping positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading positive regulation of adenylate cyclase-inhibiting opioid receptor signaling pathway positive regulation of vascular endothelial growth factor signaling pathway regulation of extracellular matrix organization cellular response to insulin-like growth factor stimulus negative regulation of endothelial cell apoptotic process positive regulation of T cell migration positive regulation of osteoclast differentiation cell projection morphogenesis regulation of neurotransmitter uptake
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5d6d8bc979-86tfw:80/100.66.78.224:80.
          git-commit: e71199a02a6c1449b2ac9ded8316d5734e8aa2de
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.62.0-2026.11.45-1.0