Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD8 Antibodies

          Invitrogen

          CD8 Monoclonal Antibody (MEM-31), APC

          1 Reference
          View all (635) CD8 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD8 Monoclonal Antibody (MEM-31), APC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD8 Antibody (MA1-19455) in Flow

          Flow cytometry analysis (surface staining) of human peripheral blood using anti-human CD8 (clone MEM-31) APC Monoclonal antibody (Product # MA1-19455). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8 Monoclonal Antibody (MEM-31), APC

          Product Details

          MA1-19455

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          10 µL reagent/100 µL whole blood or 10^6 cells
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MEM-31

          Immunogen

          Crude thymus membrane fraction.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • Biotin 
          • FITC
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.01 mg/mL

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1073372

          Product Specific Information

          This antibody recognizes a conformationally-dependent extracellular epitope of CD8, a cell surface glycoprotein found on most cytotoxic T lymphocytes that mediates efficient cell-cell interactions within the immune system. CD8 is a disulfide-linked dimer and exists as a CD8 alpha/alpha homodimer or CD8 alpha/beta heterodimer (each monomer approx. 32-34 kDa). The antibody does not react with formaldehyde-fixed cells; negative in Western blotting application.

          Target Information

          CD8, also known as cluster of differentiation 8, is a type I transmembrane glycoprotein of the immunoglobulin family that plays a crucial role in T cell differentiation, activation, and signal transduction. It is expressed as either a heterodimer (CD8 alpha beta) or a homodimer (CD8 alpha alpha). The CD8 alpha beta form is predominantly found on the majority of thymocytes and a subpopulation of mature alpha beta TCR T cells, while the CD8 alpha alpha form is expressed on gamma delta TCR T cells, a subset of intestinal intraepithelial lymphocytes (IELs), and dendritic cells. CD8 functions as a co-receptor for major histocompatibility complex class I (MHC-I) molecules, working alongside the T cell receptor (TCR). The CD8 alpha chain is essential for binding to MHC-I. CD8 is also expressed on a subset of T cells, NK cells, monocytes, and dendritic cells as disulfide-linked homodimers of CD8 alpha. Upon ligation of MHC-I/peptide complexes presented by antigen-presenting cells (APCs), CD8 recruits lymphocyte-specific protein tyrosine kinase (Lck), leading to lymphokine production, increased motility, and activation of cytotoxic T lymphocytes (CTLs). Activated CTLs are vital for clearing pathogens and tumor cells. The differentiation of naive CD8+ T cells into CTLs is strongly enhanced by cytokines such as IL-2, IL-12, and TGF-beta1. Through its interactions with MHC-I and association with protein tyrosine kinase p56lck, CD8 plays a significant role in T cell development and the activation of mature T cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD8 antigen, alpha polypeptide (p32); CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37); CD8a; CD8a molecule; CD8alpha; CD8b; CD8b molecule; CD8beta; cell surface glycoprotein T8 precursor; fCD8; Leu-2; leu-2a; Leu2 T-lymphocyte antigen; Ly-3 homolog; OKT8 T-cell antigen; T cell co-receptor; T lymphocyte surface glycoprotein (CD8-beta) precursor; T lymphocyte surface glycoprotein beta chain; T-cell antigen Leu2; T-cell differentiation antigen Leu-2/T8; T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain; T-cell surface glycoprotein CD8 beta chain; T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2; T8 T-cell antigen; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD8; CD8A; CD8alpha; CD8B; CD8B1; CD8beta; IMD116; LEU2; Ly-3; LY3; LYT3; MAL; p32; P37

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01732, (Human) P10966

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 925, (Human) 926

          View more View less

          Function(s)
          protein binding coreceptor activity MHC class I protein complex binding MHC class I protein binding
          Process(es)
          adaptive immune response immune system process immune response transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway T cell activation regulation of immune response T cell receptor signaling pathway T cell mediated immunity cell surface receptor signaling pathway antigen processing and presentation cytotoxic T cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline