Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • PAX6 Antibodies

          Invitrogen

          PAX6 Monoclonal Antibody (13B10-1A10)

          Advanced Verification
          10 Published Figures
          21 References
          View all (58) PAX6 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PAX6 Monoclonal Antibody (13B10-1A10)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          • Published Figures (10)
          • Advanced Verification (1)
          PAX6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PAX6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 19

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PAX6 Antibody (MA1-109) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of PAX6 (green) in human B3 lens epithelial cells (left panel) and negative control U-2 OS cells (right panel). The cells were fixed with formaldehyde for 15 minutes, permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 10 minutes, and blocked with 1% Blocker BSA in PBS (Product # 37525) for 15 minutes, all at room temperature. Cells were stained with a PAX6 monoclonal antibody (Product # MA1-109) in 1% Blocker BSA in PBS (Product # 37525) at a dilution of 1:100 for 1 hour at room temperature, and then incubated with ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PAX6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PAX6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PAX6 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PAX6 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          PAX6 Antibody in Western Blot (WB)
          PAX6 Antibody in Western Blot (WB)
          PAX6 Antibody in Western Blot (WB)
          PAX6 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PAX6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PAX6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PAX6 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          PAX6 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          PAX6 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          PAX6 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          PAX6 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          PAX6 Antibody in Western Blot (WB)
          PAX6 Antibody in Western Blot (WB)
          PAX6 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PAX6 Antibody

          Product Details

          MA1-109

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          View 3 publications 3 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:200
          View 10 publications 10 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1:100
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          13B10-1A10

          Immunogen

          Purified internal fragment of human recombinant PAX6 expressed in E. coli.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA, 30% glycerol

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2536820

          Product Specific Information

          Western blot analysis of MA1-109 detects an ~47 kDa protein in whole cell lysates from early passage human B3 lens epithelial cells and in mouse eye lysate. An additional unknown band at ~36 kDa is also detected in B3 cell lysates. This antibody will detect additional nonspecific bands in lysates with very low basal PAX6 expression. Specificity of the antibody was confirmed in B3 and mouse eye lysates (positive controls) compared to U-2 OS human osteosarcoma and NIH/3T3 mouse embryonic fibroblasts (negative controls).

          MA1-109- can be used for immunofluoresence and flow cytometry analysis of Pax6 in human neural stem cells.

          Target Information

          This gene encodes paired box gene 6, one of many human homologs of the Drosophila melanogaster gene prd. In addition to the hallmark feature of this gene family, a conserved paired box domain, the encoded protein also contains a homeo box domain. Both domains are known to bind DNA, and function as regulators of gene transcription. This gene is expressed in the developing nervous system, and in developing eyes. Mutations in this gene are known to cause ocular disorders such as aniridia and Peter's anomaly. Alternatively spliced transcript variants encoding either the same or different isoform have been found for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alternative protein PAX6; Aniridia; Aniridia 1; Aniridia 2; Aniridia type II protein; Dickie's small eye; Keratitis; MGC17209; Oculorhombin; paired box 6 PAX6-12a isoform; paired box 6 PAX6A-ASdel6 isoform; paired box 6 PAX6A-ASdel6-AS7 isoform; paired box 6 PAX6A-del6 isoform; paired box 6 PAX6B-ASdel6 isoform; paired box 6 PAX6D isoform; paired box gene 6; Paired Box Gene-6; paired box homeotic gene-6; Paired box protein Pax-6; Pax6(S); encoded by transcript variant 4; small eye; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1500038E17Rik; AEY11; AN; AN1; AN2; ASGD5; D11S812E; Dey; FVH1; Gsfaey11; MGDA; Pax-6; PAX6; Sey; WAGR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P26367, (Mouse) P63015

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5080, (Mouse) 18508

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription cofactor binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA binding protein binding protein kinase binding chromatin DNA binding ubiquitin protein ligase binding histone acetyltransferase binding sequence-specific DNA binding co-SMAD binding R-SMAD binding HMG box domain binding sequence-specific double-stranded DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding AT DNA binding double-stranded DNA binding transcription factor binding transcription regulatory region DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter establishment of mitotic spindle orientation blood vessel development eye development cell fate determination neuron migration positive regulation of neuroblast proliferation lens development in camera-type eye regionalization type B pancreatic cell differentiation pancreatic A cell development chromatin remodeling regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter smoothened signaling pathway nervous system development neuroblast proliferation negative regulation of neuroblast proliferation axonogenesis axon guidance central nervous system development brain development sensory organ development salivary gland morphogenesis visual perception cell proliferation response to wounding anatomical structure morphogenesis regulation of asymmetric cell division organ morphogenesis dorsal/ventral axis specification anterior/posterior pattern specification dorsal/ventral pattern formation gene expression regulation of gene expression positive regulation of gene expression ventral spinal cord development pallium development oligodendrocyte cell fate specification cerebral cortex regionalization forebrain dorsal/ventral pattern formation commitment of neuronal cell to specific neuron type in forebrain forebrain-midbrain boundary formation telencephalon regionalization pituitary gland development habenula development cerebral cortex development signal transduction involved in regulation of gene expression cell differentiation neuron differentiation keratinocyte differentiation regulation of cell migration epithelial cell differentiation positive regulation of epithelial cell differentiation forebrain development lacrimal gland development protein localization to organelle eye photoreceptor cell development glucose homeostasis camera-type eye development cell fate commitment regulation of neuron differentiation negative regulation of neuron differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of timing of cell differentiation embryonic camera-type eye morphogenesis neuron fate commitment astrocyte differentiation negative regulation of epithelial cell proliferation regulation of neurogenesis negative regulation of neurogenesis neurological system process retina development in camera-type eye iris morphogenesis cornea development in camera-type eye neural precursor cell proliferation positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter cellular response to leukemia inhibitory factor negative regulation of neural precursor cell proliferation neural crest cell migration negative regulation of protein phosphorylation epithelial cell development pancreatic A cell differentiation transcription, DNA-templated multicellular organism development negative regulation of cell proliferation regulation of neuron projection development rhombomere morphogenesis olfactory bulb development forebrain anterior/posterior pattern specification regulation of transcription from RNA polymerase II promoter involved in spinal cord motor neuron fate specification regulation of transcription from RNA polymerase II promoter involved in ventral spinal cord interneuron specification regulation of transcription from RNA polymerase II promoter involved in somatic motor neuron fate commitment interkinetic nuclear migration hindbrain development positive regulation of cell fate specification positive regulation of glucagon secretion insulin metabolic process positive regulation of neuron migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-knt4q:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0